Fortfahren mit
48863
Anthracen–d10 -Lösung
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14D10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EPA 625
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type internal/surrogate
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL in dichloromethane
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c21c(c(c3c(c2[2H])c(c(c(c3[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-LHNTUAQVSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
176591
description
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
description
98 atom % D
application(s)
environmental
application(s)
electronics
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
format
single component solution
format
-
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Blood
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - PBT - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1719-06-8
CAS No.
75-09-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)