Fortfahren mit
488763
Dibutylphthalat-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Synonym(e):
Di-n-butyl-phthalat-d4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 374,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 791,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6D4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.37
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
≥99% (GC)
Mass shift:
M+4
Form:
liquid
€ 374,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.058 g/mL at 25 °C
format
neat
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D
InChI key
DOIRQSBPFJWKBE-ULDPCNCHSA-N
General description
Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4 98 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- NMR spectroscopy solvent for biomolecular structure analysis
- Neutron scattering experiments in materials science
- metabolic labeling studies in biological research
- Acid-catalyzed reaction mechanism studies
Features and Benefits
Features
- High-quality solvent for analytical applications
- Improves the accuracy of structural analyses
- Non-toxic and environmentally friendly
- Supports a variety of research applications
Benefits
- Ensures high-quality results in analytical experiments
- Increases the reliability of data obtained
- Facilitates the understanding of complex interactions
- Supports the development of effective therapies
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
617113616494492221
description
98 atom % D
description
≥98 atom % D, ≥98%
description
98 atom % D
description
98 atom % D
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
assay
≥99% (GC)
assay
≥98%
assay
-
assay
-
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
-
density
1.058 g/mL at 25 °C
density
1.114 g/mL at 25 °C
density
1.039 g/mL at 25 °C
density
1.158 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutylphthalat-3,4,5,6-d4
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Repr. 1B
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
93952-11-5
CAS No.
93952-11-5
CAS No.
93952-11-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)