Wichtige Dokumente
15523
N-Boc-4-isothiocyanatobutylamin
≥97.0%
Synonym(e):
N-(4-Isothiocyanatobutyl)carbamidsäure-tert-butylester, Boc-4-aminobutyl-isothiocyanat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n20/D 1.504
Dichte
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCN=C=S
InChI
1S/C10H18N2O2S/c1-10(2,3)14-9(13)12-7-5-4-6-11-8-15/h4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
KWATYFKNNFFFSH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)