Fortfahren mit
A88255
p-Anisidin
99%
Synonym(e):
4-Amino-anisol, 4-Methoxy-anilin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471556
Assay:
99%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
solid
autoignition temp.
959 °F
bp
240-243 °C (lit.)
mp
56-59 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Application
p-Anisidine can undergo aerobic oxidation in the presence of gold catalysts to form aromatic azo compounds.
p-Anisidine can be used:
  • In the diastereoselective and enantioselective synthesis of CF3-substituted azoridines catalyzed by a chiral Bronsted acid.
  • To prepare 4-organoselenium-quinolines through multi-component Povarov reaction with ethyl glyoxylate and ethynyl(phenyl)selane, catalyzed by Yb(OTf)3.
  • As a starting material to synthesize 3-fluoro-6-methoxyquinoline in two steps.,
  • To prepare N-PMP protected α-aminopropargylphosphonates by reacting with terminal alkynes and diethyl formylphosphonate hydrate using silver(I) triflate as a catalyst.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A88204A88182334871
description
99%
description
97%
description
≥99%
description
98%
assay
99%
assay
97%
assay
≥99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
-
mp
56-59 °C (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
mp
3-6 °C (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
bp
251 °C (lit.)
bp
225 °C (lit.)
bp
135 °C/18 mmHg (lit.)
autoignition temp.
959 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Anisidin
Signalwort
Danger
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Flammpunkt (°F)
251.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
122 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
90-04-0
CAS No.
90-04-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf