Wichtige Dokumente
142549
3-Chlorpropylamin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
1-Amino-3-chlor-propan -hydrochlorid
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
145-150 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
SMILES String
Cl[H].NCCCCl
InChI
1S/C3H8ClN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
InChIKey
IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?