Wichtige Dokumente
180378
1-Adamantanmethylamin
98%
Synonym(e):
1-(Aminomethyl)-adamantan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5137 (lit.)
bp
83-85 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NCC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H19N/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-7,12H2/t8-,9+,10-,11-
InChIKey
XSOHXMFFSKTSIT-BIBSGERRSA-N
Angaben zum Gen
human ... GRIN2A(2903)
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?