Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 40,60 |
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 78,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6ClN · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.53 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
212-793-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
crystals
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (20 °C, 5666 g/L in H2O)
mp
143-146 °C
solubility
5666 g/L
bulk density
750‑850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].ClCC[N+H3]
InChI
1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI key
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description for synthesis | description 99% | description 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 5666 g/L | solubility 400 g/L | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 143-146 °C | mp 66-69 °C | mp 208-210 °C (lit.) | mp 140-150 °C (lit.) |
| form crystals | form crystals | form crystals | form crystals |
| bulk density 750‑850 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?