Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 41,70 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 104,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrCH2CH2NH2 · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.89
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-924-2
Beilstein/REAXYS Number:
3607605
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
crystals
mp
170-175 °C (lit.)
functional group
amine, bromo
SMILES string
Br.NCCBr
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI key
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Bromethylaminhydrobromid, auch als 2-Aminoethylbromidhydrobromid bezeichnet, ist ein einfacher, gängiger und ungefährlicher Stoff, der durch intramolekulare Eliminierung von NaBr –NH2 für Titanat-Nanoröhren bereitstellen kann. Darüber hinaus ist es wasserlöslich und kann als hervorragendes Modifizierungsreagenz schädliche organische Lösungsmittel ersetzen.
Application
2-Bromethylaminhydrobromid kann als Reaktant für die Synthese von Folgendem eingesetzt werden:
- Thiazoline und Thiazine mittels Tandem-S-Alkylierung-Cyclodeaminierung von Thioamiden/Haloaminen.
- Optisch aktive tertiäre Phosphine mittels Cäsiumhydroxid-katalysierter P-Alkylierung von sekundären Phosphinen.
- Sekundäre Amine mittels CsOH-geförderter chemoselektiver Mono-N-Alkylierung von primären Aminen, Diaminen und Polyaminen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description 98% | description purum, ≥97.0% (AT) |
| assay 99% | assay 98% | assay 98% | assay ≥97.0% (AT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals | form crystals | form crystals | form crystalline |
| mp 170-175 °C (lit.) | mp 171-172 °C (lit.) | mp 184-186 °C (lit.) | mp 170-175 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromethylamin -hydrobromid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?