Wichtige Dokumente
210145
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion
98%
Synonym(e):
Malonsäure-cycl.-isopropylidenester, cycl.-Isopropyliden-malonat, ‘Meldrum’s Säure’
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
92-96 °C (lit.)
Löslichkeit
dioxane: soluble 5%, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Funktionelle Gruppe
ester
ketal
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OC(=O)CC(=O)O1
InChI
1S/C6H8O4/c1-6(2)9-4(7)3-5(8)10-6/h3H2,1-2H3
InChIKey
GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.