Fortfahren mit
78600
Phenylglyoxal Monohydrat
crystallized, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
α-Oxobenzeneacetaldehyde, 1-Phenyl-1,2-ethanedione, 1-Phenylglyoxal, 2-Oxo-2-phenylacetaldehyde, 2-Oxo-2-phenylethanal, 2-Phenyl-2-oxoacetaldehyde, Benzoylcarboxaldehyde, Benzoylformaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,70
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 301,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5COCHO · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-036-1
Beilstein/REAXYS Number:
1854721
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
solid
€ 95,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
quality
crystallized
impurities
≤1% phenylglyoxylic acid
mp
~76 °C
functional group
aldehyde, ketone, phenyl
SMILES string
O.O=CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O2.H2O/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-6H;1H2
InChI key
YQBLQKZERMAVDO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Specific reagent for arginine
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
185098970033430
description
crystallized, ≥97.0% (GC)
description
≥97.0% (GC)
description
for spectrophotometric det. of Mo, Sn, W, and also Ag and Re, ≥97.0%
description
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV), for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V, ≥97.0%
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0%, ≥97.0% (GC)
assay
≥97.0%, ≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
~76 °C
mp
-
mp
27-32 °C, 30-33 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
-
form
solid
form
-
impurities
≤1% phenylglyoxylic acid
impurities
-
impurities
-
impurities
-
quality
crystallized
quality
-
quality
for spectrophotometric det. of Mo, Sn, W, and also Ag and Re
quality
for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V, for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)