Fortfahren mit
8.09622
Ethylacetoacetat
for synthesis
Synonym(e):
Ethylacetoacetat, Acetessigsäureethylester, Acetessigester, EAA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,50
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 702,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
205-516-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 35,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.26 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
350 °C
potency
3980 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-54 % (v/v)
pH
4.0 (20 °C, 110 g/L in H2O)
mp
-53.3 °C
transition temp
flash point 73.5 °C
solubility
130.3 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CC(=O)C
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethylacetoacetat kann als Reaktant für die Synthese von Folgendem eingesetzt werden:
  • 7-Hydroxycumarin-Derivate über die Pechmann-Kondensationsreaktion mit 1,3-Dihydroxybenzol in Gegenwart von sauren Katalysatoren.
  • 2,6-disubstituiertes Piperidinalkaloid, (−)-Pinidinon über eine stereoselektive α-Aminoallylierung und eine anschließende Grubbs′-Olefin-Kreuzmetathesereaktion.
  • Michael-Additionsprodukte über eine Michael-Additionsreaktion mit Chalkonen und Azachalkonen in Gegenwart eines basischen Katalysators.
  • α, β-ungesättigte Carbonylverbindungen über eine Knoevenagel-Kondensationsreaktion mit Glyceraldehydacetonid in Gegenwart eines basischen Katalysators.
Es kann auch als Reaktant in der Transesterifizierung und in asymmetrischen Hydrierungsreaktionen zur Herstellung wertvoller Produkte dienen.
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,028 - 1,030
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
53734963954688983
description
for synthesis
description
ReagentPlus®, 99%
description
analytical standard
description
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
130.3 g/L
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
mp
-53.3 °C
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylacetoacetat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
164.3 °F - closed cup
flash_point_c
73.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)