Merck
115002
Sigma-Aldrich
1,1,3-Triphenylpropargylalkohol
Synonym(e):
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C≡CC(C6H5)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
mp (Schmelzpunkt)
80-82 °C (lit.)
SMILES String
OC(C#Cc1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H16O/c22-21(19-12-6-2-7-13-19,20-14-8-3-9-15-20)17-16-18-10-4-1-5-11-18/h1-15,22H
InChIKey
VWRQCJRTHKUVNF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol can be used in the synthesis of a single isomer of a naphthalene compound.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)