Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 62,10 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 194,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO(CH2)10OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-975-2
Beilstein/REAXYS Number:
1698975
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
solid
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI key
FOTKYAAJKYLFFN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description contains 4-Methoxyphenol as inhibitor | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 97% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form liquid | form solid | form liquid |
| functional group hydroxyl | functional group - | functional group bromo | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,10-Decandiol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
305.6 °F - closed cup
flash_point_c
152 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?