Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 188,00 |
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 284,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HC≡CCH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-978-1
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
66-67 °C/150 mmHg (lit.)
density
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3
InChI key
GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description - | description - | description - |
| assay 97% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| density 0.894 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| bp 66-67 °C/150 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| functional group hydroxyl | functional group - | functional group - | functional group - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-react. G - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-butyn-2-ol](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/bbe/5/0/66459550_w290.png)