Fortfahren mit
114537
Phenolrot
ACS reagent, Dye content 90 %
Synonym(e):
Phenolsulfonphthalein Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,10
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H13NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.36
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-057-8
Beilstein/REAXYS Number:
6260026
MDL number:
€ 39,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
powder or crystals
composition
Dye content, 90%
clarity of soln
passes test
technique(s)
titration: suitable
color
red to very dark red
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
285 °C (dec.) (lit.)
λmax
423 nm
ε (extinction coefficient)
≥19000 at 422-426 nm in methanol, ≥900 at 256-269 nm in methanol
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
InChI key
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Application
Geeignet als pH-Indikator
Phenol Red has been used for preparation of phosphate buffer saline (PBS)-with phenol red for microfluidic assay for simultaneous culture of multiple cell types. It has also been used for horseradish peroxidase-phenol red (HRP-PR) H2O2 (hydrogen peroxide) detection assay to identify redox cycling compounds.
Biochem/physiol Actions
Phenol Red is a pH indicator which changes color from yellow to red.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
114502P4758114421
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
color
red to very dark red
color
-
color
red to brown
color
-
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
crystalline powder, powder or crystals
composition
Dye content, 90%
composition
Dye content, 95%
composition
-
composition
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenolrot
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hi there, could i know how many sodium salt in this powder? THANKS.
    1 answer
    1. This product has only one sodium as part of the molecule - C19H13NaO5S. The sodium content is not measured as a part of the Quality Control testing.