Wichtige Dokumente
112127
Diphenylacetonitril
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
181 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
71-73 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
phenyl
SMILES String
N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
InChIKey
NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
245.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
118.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?