Merck
8.08154
Sigma-Aldrich
Thionylchlorid
for synthesis
Synonym(e):
Thionylchlorid, Schwefligsäuredichlorid
Größe auswählen
100 ML
€ 82,50
500 ML
€ 89,70
1 L
€ 118,00
2.5 L
€ 198,00
300 KG
€ 3.600,00
€ 82,50
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 82,50
500 ML
€ 89,70
1 L
€ 118,00
2.5 L
€ 198,00
300 KG
€ 3.600,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352307
EG-Index-Nummer:
231-748-8
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
€ 82,50
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
121 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
324 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
76 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-104.5 °C
Dichte
1.64 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S](=O)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
InChIKey
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Thionylchlorid ist ein anorganisches Säurechlorid. Es wird hauptsächlich als Chlorierungsmittel in der organischen Synthese für die Herstellung von Organochlorverbindungen eingesetzt.[1][2]
Anwendung
Thionylchlorid kann als Katalysator für die Synthese von Folgendem eingesetzt werden:
  • 4-(Sulfinylamino)-1,2,4-triazol durch Umsetzung mit 4-Amino-1,2,4-triazol.[1]
  • Isothiazolopyrimidine aus Aminouracilen mittels Cyclisierungsreaktion.[1]
  • 1,2,6-Triazin-S-oxide durch Umsetzung von Diiminen mittels Kondensationsreaktionen in Gegenwart von Pyridin.[1]
  • 2-Oxo-1,3,2-dioxathiane mittels Kondensationsreaktion mit Alkan-1,3-diolen.[1]
  • Cyclische Sulfite durch Umsetzung mit Nitroglykolen.[1]
  • Mikroporöse organische Polymere durch Aldol-Selbstkondensationsreaktion von Di- und Multiacetyl-Baublöcken.[2]
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthetic uses of thionyl chloride
El-Sakka IA and Hassan NA
Journal of Sulfur Chemistry, 26(1), 33-97 (2005)
Thionyl chloride-catalyzed preparation of microporous organic polymers through aldol condensation
Zhao Yan-Chao, et al.
Macromolecules, 44(16), 6382-6388 (2011)
Questions
  1. Do any of the Thionyl chlorides come under a SureSeal? If so, could I get the exact product #? I accidentally bought an ampule last time which was useless for my purposes.
    1 answer
    1. This product is packaged in glass bottles with a screw cap. See the links below to review products that are packaged with the Sure/Seal system:
      230464
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/230464
      320536
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/320536