Fortfahren mit
196487
4-Biphenylessigsäure
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,40
€ 44,55
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5C6H4CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-233-2
MDL number:
Assay:
98%
€ 44,55
Listenpreis€ 59,40Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
mp
159-160 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
functional group
phenyl
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChI key
QRZAKQDHEVVFRX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BAD(572)
General description
4-Biphenylacetic acid is a potential non-steroidal antiinflammatory agent and forms solid inclusion complex with β-cyclodextrin. 4-Biphenylacetic acid on interaction with quinolone antibacterial agents induces functional blockade of the γ-aminobutyric acid receptors.
Application
4-Biphenylacetic acid was used in the synthesis of gastrosparing non-steroidal antiinflammatory drug.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP620329673T0512
Felbinac British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP620
Felbinac
description
98%
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
98%
description
-
assay
98%
assay
-
assay
98%
assay
≥90.0% (TLC)
solubility
DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
159-160 °C (lit.)
mp
159-160 °C (lit.)
mp
125-129 °C (lit.)
mp
-
Gene Information
human ... BAD(572)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
functional group
phenyl
functional group
-
functional group
carboxylic acid
functional group
-
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)