Merck
Agar de triptona y soja
Botella con agar de triptona y soja
El de triptona y soja (TSA), también conocido como agar de hidrolizado de soja y caseína o CASO (caldo de peptona de caseína-peptona de harina de soja) es un medio utilizado en procedimientos cualitativos para aislar y cultivar microorganismos muy exigentes y no muy exigentes. Este medio nutritivo suele emplearse en los ensayos de esterilidad para detectar la contaminación de las instalaciones debido a su capacidad para propiciar el crecimiento de una amplia variedad de bacterias y hongos. Además, ofrece la ventaja de un sistema de supervisión sobre el terreno para detectar contaminación microbiana. El agar de triptona y soja inclinado se utiliza para cultivar, preservar y transportar cultivos bacterianos. Este medio contiene peptonas de caseína y de soja, que suministran los compuestos nitrogenados esenciales (aminoácidos y péptidos) necesarios para el crecimiento bacteriano. El aspecto del medio es transparente y amarillento, con un valor de pH que oscila entre 7,1 y 7,5.
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 46
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 46
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 46 resultados
Página 1 de 3
Página 1 de 3
TSA para el recuento de microorganismos aerobios en el aire
El agar de triptona y soja se utiliza para el crecimiento y la separación de una extensa variedad de bacterias, levaduras y hongos. También se utiliza para medir el recuento microbiano aerobio total en el aire utilizando técnicas de supervisión activa o pasiva del aire, así como para detectar rastros de contaminación del personal en aisladores y salas limpias.
ICR (aislador y sala limpia) Plus de contacto con agar de triptona y soja
El ICR plus de contacto con agar de triptona y soja, junto con una placa γ-irradiada lista para usar y una placa estéril de contacto lista para usar de agar con triptona y soja enriquecida con lecitina y polisorbato (Tween®) 80 para neutralizar las sustancias inhibidoras de los limpiadores, se utiliza para determinar el recuento microbiano aerobio total en superficies secas, desinfectadas, así como SOBRE el personal en las áreas no cruciales.
La placa de sedimentación con agar de triptona y soja, una placa estéril lista para usar que contiene lecitina, Tween®, histidina y cisteína, se utiliza para evaluar el recuento microbiano de aerobios totales en muestras que contienen conservantes o en pruebas de eficacia desinfectante.
TSA para el aislamiento y el cultivo de microorganismos
El agar de triptona y soja GranuCult®, disponible en forma de gránulos de medio (medios de cultivo deshidratados), es adecuado para el cultivo y el aislamiento de una diversa variedad de microorganismos encontrados en diversos materiales. Además, se utiliza en la industria farmacéutica para fines de control de calidad.
El agar de triptona y soja Vegitone es un medio no estéril de uso general exento de cualquier material de origen animal (la peptona de caseína es sustituida por una peptona vegetal) y es esencial para el cultivo de una amplia gama de microorganismos.
El agar de triptona y soja NutriSelect® Plus es un medio en polvo utilizado tanto en la industria como en la investigación. Se emplea habitualmente para cultivar y aislar microorganismos con requisitos exigentes de cultivo o no exigentes de las muestras problema. Este medio es adecuado para el crecimiento de microflora aerobia y anaerobia.
El agar de triptona y soja NutriSelect® Prime, certificado como Halal y adecuado para su uso en procesos certificados Halal y Kosher, se emplea normalmente para detectar y aislar microorganismos con requisitos exigentes de cultivo o no de las muestras problemas. Este medio es adecuado para el crecimiento de microflora aerobia y anaerobia.
El agar de triptona y soja con LTHTh (Tween® 80, lecitina, histidina y tiosulfato de sodio), un medio complejo, rico en nutrientes y sin inhibidores microbianos, se utiliza en el cultivo y el aislamiento de bacterias, levaduras y hongos delicados. El Tween® 80, la lecitina, la histidina y el tiosulfato de sodio neutralizan las sustancias inhibidoras de los productos de limpieza, desinfección o conservantes.
Casetes Milliflex®
La casete Milliflex®, precargada con agar de triptona y soja, polisorbato 80 y lecitina, es un medio de agar (placa con agar pre-vertido) listo para usar diseñada para utilizarse con el sistema Milliflex® o Milliflex Oasis®. Se emplea en los análisis de la biocarga y los análisis microbiológicos generales para evaluar la eficacia de los procedimientos de saneamiento para recipientes, equipos y superficies, así como para productos cosméticos miscibles en agua.
Agar halal de triptona y soja NutriSelect® prime con lecitina y Polisorbato 80
El agar halal de triptona y soja NutriSelect® prime, certificado como halal y que contiene lecitina y Polisorbato 80, se utiliza para el recuento y la detección de microorganismos mesófilos aerobios que se encuentran en cosméticos, productos farmacéuticos y productos con conservantes. Además, se utiliza para evaluar la eficacia de los procedimientos de saneamiento para recipientes, equipos y áreas de trabajo. Se puede utilizar en procesos Halal y Kosher certificados.
Agar de contacto IsoBag® con triptona y soja
El agar de contacto IsoBag® de triptona y soja con lecitina y Tween® es una bolsa beta DPTE de poliuretano estéril diseñada para la transferencia rápida y cómoda de medios de cultivo. Se utiliza para el control de las superficies dentro de aisladores o sistemas de barrera de acceso restringido (RABS).
Tiras de agar TC (recuento total)
Las tiras de agar consisten en medios de cultivo listos para usar cargados en una película de respaldo flexible, diseñadas para el control del aire ambiente y los gases comprimidos utilizando muestreadores de aire RCS® .
DC (control de la desinfección) por contacto
El DC por contacto Envirocheck™ consiste en palas flexibles recubiertas con agar de triptona y soja, lo que permite una evaluación semicuantitativa de microorganismos en superficies y en líquidos para evaluar la eficacia de la desinfección. El portaobjetos A está recubierto con agar CASO para evaluar el recuento de (aerobios) viables totales. El portaobjetos B está recubierto con agar CASO que contiene polisorbato 80, tiosulfato de sodio, lecitina e histidina para permitir el crecimiento de bacterias que pueden ser temporalmente inhibidas por el saneamiento o la desinfección, pero que siguen siendo viables.