Documentos clave
1.46001
Millipore
Agar de triptona soja - Placas de sedimentación listas para usar
ICR with non-lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Sinónimos:
Agar CASO, Agar de hidrolizado de caseína y soja, Agar de triptona y soja, TSA
About This Item
Código UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polystyrene plate
Nivel de calidad
Agency
EP
USP
esterilidad
sterile; γ-irradiated
Formulario
plate
Características
ready-to-use
envase
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 ea
box of 20 ea
condiciones de almacenamiento
protect from light
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
color
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
aplicaciones
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidad
for use with MAS-100®
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
bacteria
fungi
Descripción general
Agar de triptona de soja - ICR en placas de sedimentación de 90 mm está diseñado para el recuento de microorganismos aerobios totales de la atmósfera a través del control activo o pasivo del aire, así como en las huellas dactilares del personal en aisladores y salas limpias. El medio permite el crecimiento de microorganismos no muy exigentes, así como microorganismos moderadamente exigentes. La formulación del medio de hidrolizado de caseína de soja contiene una combinación de peptonas de caseína y de soja que suministran nitrógeno orgánico, en particular aminoácidos y péptidos de cadena más larga. El cloruro de sodio mantiene el equilibrio osmótico y el medio está enriquecido con piruvato para neutralizar los posibles residuos del peróxido de hidrógeno resultantes de la descontaminación de los aisladores.
Aplicación
El agar de triptona de soja (TSA, agar de hidrolizado de caseína y soja) es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. El medio encuentra su aplicación en el control medioambiental mediante la determinación del recuento de microorganismos aerobios totales en el entorno a través del control activo o pasivo del aire, así como en las huellas dactilares del personal en aisladores y salas limpias
Nota de análisis
Agar de triptona de soja - placa de sedimentación ICR, es una placa no bloqueable y debe utilizarse sólo para incubación aerobia.
Información legal
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenido relacionado
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Detecte la contaminación microbiana de los gases en unos pocos pasos sencillos y automatizados. El muestreador de gases comprimidos MAS-100 Atmos® es sencillo y seguro de usar, y cumple con el título 21 CFR Parte 11.
Settle plates for isolators and critical cleanrooms