Documentos clave
1.46683
Millipore
Agar de triptona soja - Placas de sedimentación listas para usar
Sodium thiosulfate, Histidine, Lecithin, Tween®, ICR plus lockable plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Sinónimos:
TSA, agar de hidrolizado de caseína y soja
About This Item
Código UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polystyrene plate
Nivel de calidad
Agency
EP
USP
esterilidad
sterile; irradiated
Formulario
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
composición
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
placa diám.
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
aplicaciones
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidad
for use with MAS-100®
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
bacteria
fungi
Descripción general
La placa de sedimentación ICR+ de 90 mm con agar de triptona de soja + LTHTh (no bloqueables) está diseñado para el recuento de microorganismos aerobios totales en el entorno mediante el control activo o pasivo del aire, así como en las huellas dactilares del personal en aisladores y salas limpias. Es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. La formulación del medio de hidrolizado de caseína y soja contiene una combinación de peptonas de caseína y de soja que suministran nitrógeno orgánico, en particular aminoácidos y péptidos de cadena más larga. El cloruro de sodio mantiene el equilibrio osmótico y el medio está enriquecido con piruvato para inactivar los residuos de peróxido de hidrógeno. La lecitina, el polisorbato 80 (Tween®), la histidina y el tiosulfato sódico son neutralizantes que inactivan los desinfectantes como el alcohol (etanol al 70% o alcohol isopropílico), los aldehídos, los cloritos, el dicloroisocianurato, la glucoprotamina, el ácido peracético, los fenoles, los compuestos de amonio cuaternario y las biguanidas. Además, el modelo de placa (plus o “+”) se suministra con una tapa bloqueable para un transporte seguro después del muestreo sin riesgo de perder la tapa. Para la incubación aerobia, las placas deben bloquearse en la posición “CERRADA” (gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj) y para la incubación anaerobia o microaerófila en la posición de “VENTILACIÓN” (gire la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj)
Aplicación
El agar de triptona de soja (TSA, agar de hidrolizado de caseína y soja) es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. El medio encuentra su aplicación en el control medioambiental mediante el recuento de microorganismos aerobios totales en el entorno a través del control activo o pasivo del aire, así como en las huellas dactilares del personal en aisladores y salas limpias
Información legal
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenido relacionado
Settle plates for isolators and critical cleanrooms