Documentos
1.07324
Millipore
agar de triptona y soja modificado - Medios de cultivo deshidratados
NutriSelect® Prime, with polysorbate 80 and lecithin, according to EP, USP, JP, EN 17141, ISO 21149, powder, suitable for microbiology
Sinónimos:
Agar MCT, Agar Prueba de contenido microbiano (MCT), Medio en agar de soja-caseína-hidrolizado-lecitina-polisorbato 80 (SCDLPA)
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
EN 17141
ISO 21149
JP
USP
according to EP
Quality Level
sterility
non-sterile
form
powder
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
storage condition
protect from light (Keep tightly closed and dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
7.1-7.5 (25 °C, 45.7 g/L in H2O)
solubility
45.7 g/L
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria (total)
General description
El agar de triptona y soja NutriSelect® prime con polisorbato 80 y lecitina según la EP, la USP, la JP, la EN 17141 y la ISO 21149 se utiliza para control medioambiental y la determinación de la eficiencia de contenedores y superficies. La combinación de las dos peptonas, la digestión enzimática de la caseína y la soja, es muy nutritiva ya que suministra nitrógeno orgánico, aminoácidos y péptidos de cadena más larga. El cloruro de sodio de este medio complejo mantiene el equilibrio osmótico, y el agar-agar es el agente solidificante. Esta modificación del agar de triptona y soja contiene lecitina y polisorbato 80 (también conocido como Tween® 80) para inactivar los restos de desinfectantes durante el muestreo. La lecitina también neutraliza los compuestos de amonio cuaternario (QAC), el parahidroxibenzoato (parabenos) y las bisbiguanidas. Del mismo modo, el polisorbato 80 neutraliza los QAC, el yodo, lops parabenos, los fenoles, el hexaclorofeno y el formol. El agar de triptona y soja (TSA) con lecitina y Polisorbato 80 puede utilizarse para preparar placas para diferentes usos (como placas de contacto para muestreo de superficies, placas para cultivo en superficie y técnicas de muestreo de aire, filtración a través de membrana y técnica de siembra por vertido en placa).
Application
El agar de triptina y soja NutriSelect® prime con polisorbato 80 y lecitina es adecuado para el aislamiento y el cultivo de una amplia gama de microorganismos que sobreviven después del tratamiento de superficies y materiales con antisépticos y para el recuento y la detección de bacterias mesófilas aerobias (prueba de límite microbiano) a partir de productos cosméticos que contienen conservantes.
Features and Benefits
  • La gama de productos NutriSelect® prime ofrece medios de cultivo en polvo rentables y de gran calidad, elaborados a partir de materias primas seleccionadas
  • Patrones normativos F y B y de la industria farmacéutica
  • QC con la prueba de promoción del crecimiento según las normas de acreditación (ISO, FDA-BAM, EP, USP y QC bajo la ISO 17025
Analysis Note
Aspecto (transparencia): transparente
Aspecto (color): amarillento-marrón
Valor de pH (25 °C): 7,1- 7,5
Inóculo en medio de referencia (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): 10- 100
Inóculo en medio de referencia (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): 10 - 100
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): 10- 100
Inóculo en medio de referencia (Streptococcus pyogenes ATCC 21059): 10- 100
Inóculo en medio de referencia (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): 10- 100
Inóculo en medio de referencia (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): 10- 100
Inóculo en medio de referencia (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): 10 - 100
Inóculo en medio de referencia (Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): 10 - 100
Recuento de colonias (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Recuento de colonias (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Recuento de colonias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Recuento de colonias (Streptococcus pyogenes ATCC 21059):
Recuento de colonias (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)):
Recuento de colonias (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)):
Recuento de colonias (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Recuento de colonias (Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):
Recuperación en medio problema (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≥ 70 %
Recuperación en medio de prueba (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): ≥ 70 %
Recuperación en medio de prueba (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 70 %
Recuperación en medio de prueba (Streptococcus pyogenes ATCC 21059): ≥ 70 %
Recuperación en medio de prueba (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): ≥ 70 %
Recuperación en medio de prueba (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): ≥ 70 %
Recuperación en el medio de prueba (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Recuperación en el medio de prueba (Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50 %
Prueba de capacidad neutralizante (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): pasa la prueba
Prueba de capacidad neutralizante (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): pasa la prueba
Incubación: 24 horas; 30-35 °C; condiciones aerobias;
C.albicans y A. brasiliensis hasta 5 días.
Referencia: agar sangre; para C.albicans y A. brasiliensis Agar sabouraud dextrosa al 2%; para la prueba de capacidad neutralizante, agar de triptona soja
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulados superiores GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, en función de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available