Documentos clave
1.46231
Millipore
Agar de triptona y soja
Sodium Thiosulfate, Tween®, Lecithin, Histidine, ICR plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Sinónimos:
Agar de triptona y soja - Placas de contacto listas para usar, Agar CASO, Agar de hidrolizado de caseína y soja, Agar de hidrolizado de caseína y soja con lecitina, Tween, histidina y tiosulfato, Agar de triptona y soja, Agar de triptona y soja con neutralizantes, TSA
About This Item
Código UNSPSC:
41106231
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polystyrene plate
Nivel de calidad
Agency
EP
USP
esterilidad
sterile; γ-irradiated
Formulario
plate
Características
ready-to-use
composición
Histidine
Lecithin
Sodium Thiosulfate
Tween®
envase
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
condiciones de almacenamiento
protect from light (Keep tightly closed and dry)
placa diám.
55 mm
color
clear light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
aplicaciones
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidad
stand alone
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
bacteria
fungi
Descripción general
El agar de contacto de triptona y soja + LTHTh - ICR+ está diseñado para la determinación del recuento total de microorganismos aerobios en superficies secas y desinfectadas y en el personal en aisladores y salas limpias. Es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. La formulación del medio de hidrolizado de caseína y soja contiene una combinación de peptonas de caseína y de soja que suministran nitrógeno orgánico, en particular aminoácidos y péptidos de cadena más larga. El cloruro de sodio mantiene el equilibrio osmótico y el medio está enriquecido con piruvato para proporcionar una neutralización eficiente de los residuos de peróxido de hidrógeno. La lecitina, el polisorbato 80 (Tween®), la histidina y el tiosulfato sódico son neutralizantes que neutralizan los desinfectantes que contienen agentes activos como el alcohol (etanol al 70 % o alcohol isopropílico), los aldehídos, los cloritos, el dicloroisocianurato, la glucoprotamina, el ácido peracético, los fenoles, los compuestos de amonio cuaternario y las biguanidas.
Aplicación
El agar de triptona de soja (TSA, agar de hidrolizado de caseína y soja) es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y mohos. El medio encuentra su aplicación en la supervisión del entorno determinando el recuento total de microorganismos aerobios en superficies secas y desinfectadas y en el personal en aisladores y salas limpias.
Información legal
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Questions
  1. Please can you advise how the neutralisers in the media are effective against alcohol. There is no neutraliser recommended in the BP as this recommends dilution. Can you explain the claim please? Thanks
    1 answer
    1. Suitable neutralizer for alcohol is Tween 80.
      Here is a table with common disinfectants and suitable neutralizers: