Documentos
1.46050
Millipore
Agar de triptona soja - Placas de sedimentación listas para usar
Tween®, Lecithin, ICR plate, sterile; irradiated, plate diam. × volume 90 mm × 30 mL, suitable for air monitoring
Sinónimos:
TSA, agar de hidrolizado de caseína y soja
About This Item
UNSPSC Code:
41106217
NACRES:
NA.74
material
polystyrene plate
Quality Level
agency
EP
USP
sterility
sterile; irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
composition
Lecithin
Tween®
plate diam. × volume
90 mm × 30 mL
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria
fungi
General description
30 ml de agar de triptona de soja + LT - ICR en placas de sedimentación de 90 mm (no bloqueables) está diseñado para el recuento de microorganismos aerobios totales en el entorno mediante el control activo o pasivo del aire, así como en las huellas dactilares del personal en aisladores y salas limpias. Es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. La formulación del medio de hidrolizado de caseína y soja contiene una combinación de peptonas de caseína y de soja que suministran nitrógeno orgánico, en particular aminoácidos y péptidos de cadena más larga. El cloruro de sodio mantiene el equilibrio osmótico y el medio está enriquecido con piruvato para proporcionar una inactivación suficiente de los residuos de peróxido de hidrógeno. La lecitina y el polisorbato 80 (Tween®) son neutralizantes que desactivan los residuos de ingredientes desinfectantes como el alcohol (etanol al 70 % o alcohol isopropílico), el dicloroisocianurato, la glucoprotamina, el ácido peracético, los biguanuros y los compuestos de amonio cuaternario.
Application
El agar de triptona de soja (TSA, agar de hidrolizado de caseína y soja) es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. El medio se utiliza para el control medioambiental mediante el recuento de microorganismos aerobios totales en el entorno a través del control activo o pasivo del aire, así como en las huellas dactilares del personal en aisladores y salas limpias
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenido relacionado
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Detecte la contaminación microbiana de los gases en unos pocos pasos sencillos y automatizados. El muestreador de gases comprimidos MAS-100 Atmos® es sencillo y seguro de usar, y cumple con el título 21 CFR Parte 11.
Settle plates for isolators and critical cleanrooms