1.46069
Agar de triptona soja - Placas de sedimentación listas para usar
Tween®, Histidine, Sodium thiosulfate, Lecithin, ICR plate, sterile; irradiated, plate diam. × volume 90 mm × 30 mL, suitable for air monitoring
Sinónimos:
TSA, agar para hidrolizado de caseína de soja
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene plate
Nivel de calidad
Agency
EP
USP
esterilidad
sterile; irradiated
Formulario
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
composición
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
Diám. de la placa &veces; volumen
90 mm × 30 mL
pH
7.3 ( in H2O)
aplicaciones
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidad
for use with MAS-100®
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
bacteria
fungi
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Los clientes también vieron
Artículos
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenido relacionado
Settle plates for isolators and critical cleanrooms