1.46552
Agar de triptona y soja
Lecithin, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Sinónimos:
Agar de triptona y soja - Placas de contacto listas para usar, Agar CASO, Agar de hidrolizado de caseína y soja, Agar de hidrolizado de caseína y soja con neutralizante, Agar de triptona y soja con lecitina y Tween, TSA
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene plate
Nivel de calidad
Agency
EP
USP
esterilidad
sterile; γ-irradiated
Formulario
plate
Características
ready-to-use
composición
Lecithin
Tween®
envase
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
condiciones de almacenamiento
protect from light (Tightly closed. Dry)
placa diám.
55 mm
color
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
aplicaciones
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidad
stand alone
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
bacteria
fungi
molds
yeasts
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Los clientes también vieron
Artículos
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenido relacionado
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators