Documentos clave
1.46685
Millipore
Agar de triptona y soja
ICR with lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Sinónimos:
Agar de triptona soja - Placas de sedimentación listas para usar, Agar CASO, Agar de hidrolizado de caseína y soja, TSA
About This Item
Código UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polystyrene plate
Nivel de calidad
Agency
EP
USP
esterilidad
sterile; γ-irradiated
Formulario
plate
Características
ready-to-use
envase
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 plates 1466850120
box of 20 plates
condiciones de almacenamiento
protect from light (Tightly closed. Dry)
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
color
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
aplicaciones
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidad
for use with MAS-100®
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
bacteria
fungi
Descripción general
Las placas de sedimentación ICR+ de 90mm con agar de triptona de soja (bloqueables) están diseñada para el recuento de microorganismos aerobios totales en el entorno mediante el control activo o pasivo del aire, así como en las huellas dactilares del personal en aisladores y salas limpias. Es un medio general que permite el crecimiento de microorganismos no muy exigentes, así como de microorganismos moderadamente exigentes. La formulación del medio de hidrolizado de caseína y soja contiene una combinación de peptonas de caseína y de soja que suministran nitrógeno orgánico, en particular aminoácidos y péptidos de cadena más larga. El cloruro de sodio mantiene el equilibrio osmótico y el medio está enriquecido con piruvato para proporcionar una neutralización eficiente de los residuos del peróxido de hidrógeno. Además, el modelo de placa (plus o “+”) se suministra con una tapa bloqueable para un transporte seguro después del muestreo sin riesgo de perder la tapa. Para la incubación aerobia, las placas deben bloquearse en la posición “CERRADA” (gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj) y para la incubación anaerobia o microaerófila en la posición de “VENTILACIÓN” (gire la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj)
Aplicación
El agar de triptona de soja (TSA, agar de hidrolizado de caseína y soja) es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. El medio encuentra su aplicación en el control medioambiental mediante el recuento de microorganismos aerobios totales en el entorno a través del control activo o pasivo del aire, así como en las huellas dactilares del personal en aisladores y salas limpias
Información legal
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenido relacionado
Settle plates for isolators and critical cleanrooms