81401
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 500
Sinónimos:
PS
Productos recomendados
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
Mn ~470
Mp ~472
Mw ~520
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.11
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?