Saltar a
COLLP-RO
Roche
Colagenasa P
from Clostridium histolyticum
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 166,00
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 512,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 852,00
2.5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.920,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
Número CE:
NACRES:
NA.54
Biological source:
Clostridium histolyticum
Concentration:
0.5-2.5 mg/mL
US$ 166,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
>1.5 U/mg (Lyophilizate, Collagenase activity)
packaging
pkg of 1 g (11249002001), pkg of 100 mg (11213857001), pkg of 2.5 g (11213873001), pkg of 500 mg (11213865001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
0.5-2.5 mg/mL
technique(s)
tissue processing: suitable
color
light brown to brown
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Clostripain 24.099 U/mg, Protease 4.4 U/mg (Proteases), Trypsin 53.428 U/mg (with BAEE)
storage temp.
2-8°C
General description
La colagenasa P es una mezcla de enzimas preparada a partir del filtrado de un cultivo extracelular de una cepa especial de Clostridium histolyticum. La colagenasa P es un producto bioquímico de investigación no fabricado bajo la normativa de buenas prácticas de fabricación (GMP) de Estados Unidos.
Nota: La colagenasa P es una preparación no estéril del sobrenadante del cultivo de Clostridium histolyticum. No está diseñada ni indicada para el aislamiento de islotes pancreáticos para el trasplante a humanos y no debe utilizarse con esta finalidad.
Application
La colagenasa de C. histolyticum se utiliza para la disociación de tejidos para el establecimiento de cultivos celulares primarios. Debido a su elevada actividad colagenasa, la colagenasa P es particularmente adecuada para el aislamiento de los islotes pancreáticos de ratón y rata (función probada). La preparación es también adecuada para el aislamiento de los adipocitos de las almohadillas de grasa del epidídimo en ratas.[1][2]
Biochem/physiol Actions
Actividad enzimática:
Actividad de la colagenasa: >1,5 U/mg (según Wünsch) (+25°C, 4-fenilazobenciloxicarbonil-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg como sustrato)
Actividades enzimáticas contaminantes: tripsina, clostripaína y actividad proteolítica total
La colagenasa P tiene una actividad colagenasa muy elevada (>1,5 U/mg) y se ha probado su función para el aislamiento de los islotes pancreáticos de ratón.
Especificidad: La colagenasa degrada el colágeno activo. La clostripaína, las enzimas tripsinoides y las proteasas neutras degradan también otras proteínas.
Features and Benefits
Contenido:
Liofilizada, no estéril
Preparation Note
Activador: Ca2+
Inhibidores:
Inhibidores de la colagenasa: EDTA, EGTA, Cys, His, DTT, 2-mercaptoetanol
El suero no inhibe la colagenasa.
Inhibidores de la clostripaina: TLCK
Inhibidores de la tripsina: aprotinina, clara de huevo, soja
Concentración de trabajo: de 0,5 a 2,5mg/ml
de 0,5 a 1,5 mg/ml para el aislamiento de los islotes pancreáticos de ratón y páncreas de rata.
Aproximadamente 2 mg/ml para el aislamiento de adipocitos.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): entre -15 y -25°C
La disolución reconstituida es estable entre -15 y -25 °C. Prepare alícuotas apropiadas y evite la congelación y descongelación repetidas.
Conservar en seco
Reconstitución en cualquier disolución salina equilibrada (por ejemplo, HBSS)
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
COLLH-ROC9407C2139
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
concentration
0.5-2.5 mg/mL
concentration
~1 mg/mL (Isolation of rat hepatocytes), ~2 mg/mL (Isolation of adipocytes)
concentration
-
concentration
-
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)