316830
Urea-15N2
98 atom % 15N, 99% (CP)
Sinónimos:
15N Labeled Urea, 15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
132-135 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
Clave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Aplicación
- In agriculture research as a technique to determine uptake or denitrification and leaching losses of native soil N via the “added N interaction".
- In horticulture, massive labeling of trees to ascertain that N originating from 15N leaf labeling.
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.