Documentos clave
611387
Supelco
Urea-13C,15N2 solution
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 7 in.
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CH415N2O
Peso molecular:
63.03
Código UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
concentración
0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 7 in.
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Indirect detection
Cantidad
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)