Merck
389374
Sigma-Aldrich
D-Glucosa-13C6
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinónimos:
D-Glucosa-ul-13C, Dextrosa-13C6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
186.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Level
assay
≥99% (CP)
form
powder
optical activity
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
protein purification: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
Categorías relacionadas
Application
La D-glucosa-13C6 se ha utilizado:
  • para la síntesis de ácidos grasos de novo
  • como un componente en los medios de rastreo para el análisis del isótopo estable trazador
  • en medios mínimos para la producción de proteínas recombinantes
  • para suspensión celular
Biochem/physiol Actions
La D-glucosa-13C6 funciona como un trazador y ayuda a acceder a la cinética de la glucosa in vivo.
Packaging
Este producto puede estar disponible a granel y puede envasarse a demanda. Para información sobre precios, disponibilidad y formas de presentación, póngase en contacto con el Servicio de Atención al cliente de isótopos estables.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Metabolic profiling reveals a coordinated response of isolated lamb's (Valerianella locusta, L.) lettuce cells to sugar starvation and low oxygen stress
Victor BMM, et al.
Postharvest biology and technology, 126, 23-33 (2017)
Zoran Dinev et al.
Carbohydrate research, 341(10), 1743-1747 (2006-04-11)
A simple gram-scale synthesis of uridine diphospho(13C6)glucose is presented from D-(13C6)glucose. The critical step uses a 1H-tetrazole-catalyzed coupling of 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosyl-1-phosphate and UMP-morpholidate. The uridine diphospho(13C6)glucose was used in the structural identification of (1-->3)-beta-D-glucan from Lolium multiflorum.
RSK Regulates PFK-2 Activity to Promote Metabolic Rewiring in Melanoma
Houles T, et al.
Cancer Research, canres-ca2215 (2018)
Y Oda et al.
Biochemistry, 33(17), 5275-5284 (1994-05-03)
All of the individual carboxyl groups (the side-chain carboxyl groups of Asp and Glu, and the C-terminal alpha-carboxyl group) in Escherichia coli ribonuclease HI, which is an enzyme that cleaves the RNA strand of a RNA/DNA hybrid, were pH-titrated, and
Proceedings: Teratogenic actions of C13-glucose on the early development of the mouse embryo.
H Spielman et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 287 Suppl, R86-R86 (1975-01-01)
Artículos
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Contenido relacionado
La estructura de las proteínas proporciona información valiosa que puede utilizarse para inferir la función de la proteína. El estudio de la estructura de las proteínas y la cartografía de las interacciones proteicas, los niveles de expresión y su ubicación permiten la identificación de biomarcadores de enfermedad y posibles dianas farmacológicas para el tratamiento terapéutico.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.