Merck
366536
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
15N ammonium salt, 15N labeled ammonium nitrate
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 500,00
US$ 500,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 500,00
About This Item
Fórmula lineal:
NH415NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
81.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 500,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulario
solid
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O[N+]([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i1+1;
Clave InChI
PRORZGWHZXZQMV-YTBWXGASSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Ammonium nitrate-15N is an inorganic salt containing 15N isotope
Aplicación
Ammonium nitrate-15N is a commonly used compound in agriculture research as a tracer.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Laurence V Bindschedler et al.
Phytochemistry, 69(10), 1962-1972 (2008-06-10)
Hydroponic isotope labelling of entire plants (HILEP) is a cost-effective method enabling metabolic labelling of whole and mature plants with a stable isotope such as (15)N. By utilising hydroponic media that contain (15)N inorganic salts as the sole nitrogen source
Sally Taylor et al.
Pest management science (2018-04-01)
Current insect resistance management plans rely on refuges of plants without Bacillus thuringiensis (Bt) toxins to provide a gene pool of unexposed insects. Insects from refuges must mate with insects from Bt maize to slow resistance evolution. We used stable