Merck
490962
Sigma-Aldrich
Urea-15N2
5 atom % 15N, 99% (CP)
Sinónimos:
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 2.700,00
US$ 2.700,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 2.700,00
About This Item
Fórmula lineal:
H215NCO15NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
62.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.700,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
5 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
mol peso
60.15 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp
132-135 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
Clave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Contenido relacionado
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.