Merck
593990
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2,d8 sulfate
99 atom % 15N, 98 atom % D
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 2.990,00
US$ 2.990,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 2.990,00
About This Item
Fórmula lineal:
(15ND4)2SO4
Peso molecular:
142.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.990,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 15N
98 atom % D
Formulario
solid
técnicas
protein expression: suitable
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H][15N+]([2H])([2H])[2H].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;/hD8
Clave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-HESUPHTJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)