Merck
151882
Sigma-Aldrich
Óxido de deuterio
Deuterium oxide
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
99.9 atom % D
Sinónimos:
Agua pesada, Agua-d2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
D2O
Número de CAS:
Peso molecular:
20.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
technique(s):
NMR: suitable
bio NMR: suitable
bp:
101.4 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
isotopic purity
99.9 atom % D
Quality Level
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
General description
El óxido de deuterio, un disolvente deuterado,[1] es un disolvente de pureza estandar para los análisis de NMR (resonancia magnética nuclear). Se han evaluado varias propiedades termodinámicas (como las frecuencias vibracionales intermoleculares, la energía del enlace de hidrógeno, la energía libre, la entalpía y la entropía) del óxido de deuterio líquido.[2] Se han comunicado la constante de ionización para el D2O (en el intervalo de 5-50°C), los valores de pK (a 25°C) y la entalpía, la entropía y los cambios en la capacidad calorífica (para la disociación de D2O).[3]
Application
El óxido de deuterio (agua pesada, agua-d2, D2O) se ha utilizado como disolvente para la disolución del patrón interno y la muestra durante los experimentos de cuantificación mediante resonancia magnética nuclear.[1] Se ha utilizado para la disolución del tris(2,2′-bipiridil)diclororutenio(II) hexahidratado Ru(bpy)3.4
El óxido de deuterio puede utilizarse:
  • Para preparar ácido trifluoroacético-d mediante reacción con el anhídrido trifluoroacético.[4]
  • Como agente de deuteración para los alcoholes primarios y secundarios en la posición del carbono-β a través de la reacción de intercambio H/D en presencia del catalizador rutenio.[5]
  • Junto con el hexametildisilano como agente transferidor de deuterio para que los alquinos formen (E)-1,2-dideuterioalquenos en presencia de un complejo de paladio.[6]
Recommended products
Eche un vistazo a ChemisTwin®, nuestro nuevo portal virtual para la confirmación de identidad y cuantificación de espectros de RMN. Más información o póngase en contacto con nosotros para una prueba gratuita.
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Muidh Alheshibri et al.
Journal of colloid and interface science, 537, 123-131 (2018-11-14)
Robust methods for differentiating long-lived nanobubbles from other nanoparticles are required. Evaluation of the density and compressibility of nanoparticles should enable nanobubbles to be differentiated from other nanoparticles, although the response of nanobubbles to pressure can be strongly influenced by
Ruthenium-Catalyzed Regioselective Deuteration of Alcohols at the ?-Carbon Position with Deuterium Oxide.
Tse SKS, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(49), 13918-13925 (2011)
Ling Rong Wong et al.
Biomedicines, 8(12) (2020-12-16)
Accumulating evidence suggests that disruptions in brain energy metabolism may be a key player in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Pioglitazone (PIO) has been found to exert beneficial effects on metabolic dysfunction in many AD preclinical studies. However, limited
Useful NMR solvent mixture for polyesters: Trifluoroacetic acid-d/chloroform-d.
Hariharan R and Pinkus AG.
Polym. Bull., 30(1), 91-95 (1993)
Yu-Hsi Lin et al.
Nature metabolism, 2(12), 1413-1426 (2020-11-25)
Inhibiting glycolysis remains an aspirational approach for the treatment of cancer. We have previously identified a subset of cancers harbouring homozygous deletion of the glycolytic enzyme enolase (ENO1) that have exceptional sensitivity to inhibition of its redundant paralogue, ENO2, through
Artículos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Contenido relacionado
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La espectroscopia mediante resonancia magnética nuclear es una técnica analítica que permite determinar la estructura molecular, la composición química y la pureza. La RMN detecta la energía absorbida debido a estados de espín nuclear en presencia de un fuerte campo magnético.
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Does this product (Cat. No 151882) contain propionic acid (C₃H₆O₂)?
    1 answer
    1. This product does not contain propionic acid. Deuterium preprarations that include propionic acid may be reviewed at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/deuterium-propionate?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=deuterium%20propionate&type=product
      Helpful?
  4. I don't have the ability to store Product 151882, Deuterium oxide, under nitrogen to prevent H2O uptake. Is there another way that I can work with D20 in order to preserve its purity?
    1 answer
    1. You may be interested in our ampulized deuterium oxide products: 521965 (10x0.6mL), 441376 (10x0.75mL) or 269794 (10x1mL). These products are ideal for one time use applications, like as an NMR solvent, because there is decreased chance of water uptake during storage.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. How should I store Product 151882, Deuterium oxide, to preserve its purity?
    1 answer
    1. According to our MSDS, deuterium oxide is classified as hygroscopic and should be stored under an inert gas like nitrogen, to prevent hydrogenated water uptake.
      Helpful?
Reviews
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 3 Ratings-Only Reviews