Merck
488097
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2 sulfate
60 atom % 15N
Sinónimos:
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 1.190,00
US$ 1.190,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 1.190,00
About This Item
Fórmula lineal:
(15NH4)2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
134.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.190,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
60 atom % 15N
mol peso
133.34 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
agriculture
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
Clave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.