Merck
490954
Sigma-Aldrich
Urea-13C,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 1.710,00
US$ 1.710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 1.710,00
About This Item
Fórmula lineal:
H215N13CO15NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
63.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[15NH2][13C]([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-VMIGTVKRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)