コンテンツへスキップ
Merck
ホーム太陽光発電・太陽電池ペロブスカイト太陽電池材料
ペロブスカイト太陽電池材料
有機無機ペロブスカイト化合物
ペロブスカイトとは、一般式ABX3で表される構造を持つ一連の材料を指します。有機‐無機ハライドペロブスカイトの場合、A、B、およびXはそれぞれ、有機カチオン、金属カチオン、およびハロゲン化物アニオンを表します。ハライドペロブスカイトは、高いキャリア移動度、高い吸収係数、調整可能なバンドギャップなどの優れた特性を有することから、LED2,6,9,10,12,17,21,23,27,31やセンサ11,26、メモリ32をはじめとする電子デバイス14,30やオプトエレクトロニクスデバイス1,4,5,8,15,18,20,28,38などの研究分野で開発が行われています。
近年では特に、ハライドペロブスカイトは太陽光変換用途の新規光吸収材料として注目されています3,7,13,16,19,22,24,25,33,34。単接合型ペロブスカイト太陽電池(PSC: perovskite solar cell)の電力変換効率は、既に従来の薄膜太陽電池の技術レベルを超え、単結晶シリコン太陽電池と競合するまでになっています。さらに、印刷法で作製できる特徴から、プラスチックを基板とする薄型軽量太陽電池の製造検討も加速しており、より高性能な単接合型太陽電池の開発に加え、ペロブスカイトを用いたタンデムデバイスの開発、および長期安定性の探索にも注目が集まっています。
最先端のPSCには、鉛を含む有機無機ハロゲン化ペロブスカイトが使用されていますが、鉛の毒性は実用化に向けて大きなハードルとなる可能性があります。そのため、鉛フリーのPSCの開発も進められており、AgやBi、Ge、特にSn(II)をベースとしたペロブスカイトが注目されています23-32。さらに有機カチオンの安定性の問題から無機ペロブスカイト化合物の検討も活発で、これらの開発にシグマアルドリッチの製品が多数使用されています4,23,26-32
代表的なペロブスカイト関連製品
ホール輸送材料
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Network error: Failed to fetch
有機電子輸送材料
Phen-NaDPO (98+%、913758) は、有機オプトエレクトロニクス向けの汎用的な正極修飾剤です。Ag金属やITOなどの仕事関数を大きく低下することが可能です。そのため、有機層と金属電極間のエネルギー損失を低下させ、有機太陽電池のより高い達成効率をもたらします。また、逆構造型ペロブスカイト太陽電池の正極界面材料37としてや、ペロブスカイト型太陽電池及び他の有機電子デバイスの一般的な電子輸送材料としても使用可能です。
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Network error: Failed to fetch
ホール輸送・電⼦輸送層無機インク
各種印刷法でプリント可能な酸化亜鉛や酸化スズなどの無機インクは「Avantama製有機エレクトロニクス用ナノインク」をご参考ください。
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Network error: Failed to fetch
酸化チタンペースト
本ペースト(18NR-T、791547)をエタノールで希釈し、スピンコート法によってメソポーラスチタニア層の作製が可能です35
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Network error: Failed to fetch
ハロゲン化有機アミン
高純度無水グレードをはじめ、40品目以上の製品を取り揃えております。全製品リストは「構造式カタログ:ハロゲン化有機アミン」をご覧ください。
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Network error: Failed to fetch
ペロブスカイトグレード⾼純度無機材料
DMFやDMF:DMSO(1:1)などの溶媒に容易に溶解し、所定の濃度で透明な溶液を得ることができます。空気や湿気に⾮常に敏感であるため、ガラスアンプルに封入されています。
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Network error: Failed to fetch
関連情報
NFAや共役系⾼分⼦ドナー、電荷輸送インク、高純度無機材料など、太陽電池向け材料のカタログです。
製品カタログ「ペロブスカイト・有機薄膜太陽電池材料」
NFAや共役系⾼分⼦ドナー、電荷輸送インク、高純度無機材料など、太陽電池向け材料のカタログです。
Material Mattersは、材料科学分野に関する季刊ニュースレターです。世界各国の第一線の研究者によるテクニカルレビューを掲載しています。
Material Matters(季刊誌)
Material Mattersは、材料科学分野に関する季刊ニュースレターです。世界各国の第一線の研究者によるテクニカルレビューを掲載しています。
有機合成化学・材料科学分野の研究者の方に新製品情報をいち早くお届けするメールニュースです。
ChemNews(ケムニュース)
有機合成化学・材料科学分野の研究者の方に新製品情報をいち早くお届けするメールニュースです。
10万点以上のシグマアルドリッチ製品の構造式を一覧表示できます。カテゴリや製品英名で絞込み検索が可能です。
構造式カタログ:ペロブスカイト材料
10万点以上のシグマアルドリッチ製品の構造式を一覧表示できます。カテゴリや製品英名で絞込み検索が可能です。
3万点以上の無機・ポリマー製品を簡単に検索できます。
周期表で製品検索
3万点以上の無機・ポリマー製品を簡単に検索できます。
カタログ掲載化合物 約25万品目をバルク供給しています。フレキシブルなサービスで商用生産に対応します。
バルク供給のお問い合わせ
カタログ掲載化合物 約25万品目をバルク供給しています。フレキシブルなサービスで商用生産に対応します。
1.
Steele JA, Jin H, Dovgaliuk I, Berger RF, Braeckevelt T, Yuan H, Martin C, Solano E, Lejaeghere K, Rogge SMJ, et al. 2019. Thermal unequilibrium of strained black CsPbI 3 thin films. Science. 365(6454):679-684. https://doi.org/10.1126/science.aax3878
2.
Sim K, Jun T, Bang J, Kamioka H, Kim J, Hiramatsu H, Hosono H. 2019. Performance boosting strategy for perovskite light-emitting diodes. Applied Physics Reviews. 6(3):031402. https://doi.org/10.1063/1.5098871
3.
Wang K, Tang M, Dang HX, Munir R, Barrit D, De Bastiani M, Aydin E, Smilgies D, De Wolf S, Amassian A. 2019. Kinetic Stabilization of the Sol–Gel State in Perovskites Enables Facile Processing of High‐Efficiency Solar Cells. Advanced Materials. 31(32): https://doi.org/10.1002/adma.201808357
4.
Tang B, Hu Y, Dong H, Sun L, Zhao B, Jiang X, Zhang L. 2019. An All‐Inorganic Perovskite‐Phase Rubidium Lead Bromide Nanolaser. Angew Chem Int Ed. 58(45):16134-16140. https://doi.org/10.1002/anie.201910617
5.
Gao Y, Shi E, Deng S, Shiring SB, Snaider JM, Liang C, Yuan B, Song R, Janke SM, Liebman-Peláez A, et al. 2019. Molecular engineering of organic–inorganic hybrid perovskites quantum wells. Nat. Chem.. 11(12):1151-1157. https://doi.org/10.1038/s41557-019-0354-2
6.
He Y, Yoon YJ, Harn YW, Biesold-McGee GV, Liang S, Lin CH, Tsukruk VV, Thadhani N, Kang Z, Lin Z. 2019. Unconventional route to dual-shelled organolead halide perovskite nanocrystals with controlled dimensions, surface chemistry, and stabilities. Sci. Adv.. 5(11): https://doi.org/10.1126/sciadv.aax4424
7.
Deng Y, Van Brackle CH, Dai X, Zhao J, Chen B, Huang J. 2019. Tailoring solvent coordination for high-speed, room-temperature blading of perovskite photovoltaic films. Sci. Adv.. 5(12): https://doi.org/10.1126/sciadv.aax7537
8.
Sung J, Schnedermann C, Ni L, Sadhanala A, Chen RYS, Cho C, Priest L, Lim JM, Kim H, Monserrat B, et al. 2020. Long-range ballistic propagation of carriers in methylammonium lead iodide perovskite thin films. Nat. Phys.. 16(2):171-176. https://doi.org/10.1038/s41567-019-0730-2
9.
Zhao X, Tan Z. 2020. Large-area near-infrared perovskite light-emitting diodes. Nat. Photonics. 14(4):215-218. https://doi.org/10.1038/s41566-019-0559-3
10.
Chen H, Lin J, Kang J, Kong Q, Lu D, Kang J, Lai M, Quan LN, Lin Z, Jin J, et al. 2020. Structural and spectral dynamics of single-crystalline Ruddlesden-Popper phase halide perovskite blue light-emitting diodes. Sci. Adv.. 6(4): https://doi.org/10.1126/sciadv.aay4045
11.
Tsai H, Liu F, Shrestha S, Fernando K, Tretiak S, Scott B, Vo DT, Strzalka J, Nie W. 2020. A sensitive and robust thin-film x-ray detector using 2D layered perovskite diodes. Sci. Adv.. 6(15): https://doi.org/10.1126/sciadv.aay0815
12.
Worku M, Tian Y, Zhou C, Lin H, Chaaban M, Xu L, He Q, Beery D, Zhou Y, Lin X, et al. 2020. Hollow metal halide perovskite nanocrystals with efficient blue emissions. Sci. Adv.. 6(17): https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz5961
13.
Chen B, Yu ZJ, Manzoor S, Wang S, Weigand W, Yu Z, Yang G, Ni Z, Dai X, Holman ZC, et al. 2020. Blade-Coated Perovskites on Textured Silicon for 26%-Efficient Monolithic Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells. Joule. 4(4):850-864. https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.01.008
14.
Shi E, Yuan B, Shiring SB, Gao Y, Akriti, Guo Y, Su C, Lai M, Yang P, Kong J, et al. 2020. Two-dimensional halide perovskite lateral epitaxial heterostructures. Nature. 580(7805):614-620. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2219-7
15.
Kahmann S, Tekelenburg EK, Duim H, Kamminga ME, Loi MA. Extrinsic nature of the broad photoluminescence in lead iodide-based Ruddlesden–Popper perovskites. Nat Commun. 11(1): https://doi.org/10.1038/s41467-020-15970-x
16.
Oyelade OV, Oyewole OK, Oyewole DO, Adeniji SA, Ichwani R, Sanni DM, Soboyejo WO. Pressure-Assisted Fabrication of Perovskite Solar Cells. Sci Rep. 10(1): https://doi.org/10.1038/s41598-020-64090-5
17.
Xie C, Zhao X, Ong EWY, Tan Z. Transparent near-infrared perovskite light-emitting diodes. Nat Commun. 11(1): https://doi.org/10.1038/s41467-020-18110-7
18.
Rothmann MU, Kim JS, Borchert J, Lohmann KB, O’Leary CM, Sheader AA, Clark L, Snaith HJ, Johnston MB, Nellist PD, et al. 2020. Atomic-scale microstructure of metal halide perovskite. Science. 370(6516): https://doi.org/10.1126/science.abb5940
19.
Wang J, Zardetto V, Datta K, Zhang D, Wienk MM, Janssen RAJ. 16.8% Monolithic all-perovskite triple-junction solar cells via a universal two-step solution process. Nat Commun. 11(1): https://doi.org/10.1038/s41467-020-19062-8
20.
Clark CP, Mann JE, Bangsund JS, Hsu W, Aydil ES, Holmes RJ. 2020. Formation of Stable Metal Halide Perovskite/Perovskite Heterojunctions. ACS Energy Lett.. 5(11):3443-3451. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.0c01609
21.
Zhao B, Lian Y, Cui L, Divitini G, Kusch G, Ruggeri E, Auras F, Li W, Yang D, Zhu B, et al. Efficient light-emitting diodes from mixed-dimensional perovskites on a fluoride interface. Nat Electron. 3(11):704-710. https://doi.org/10.1038/s41928-020-00487-4
22.
Peng J, Walter D, Ren Y, Tebyetekerwa M, Wu Y, Duong T, Lin Q, Li J, Lu T, Mahmud MA, et al. 2021. Nanoscale localized contacts for high fill factors in polymer-passivated perovskite solar cells. Science. 371(6527):390-395. https://doi.org/10.1126/science.abb8687
23.
Luo J, Wang X, Li S, Liu J, Guo Y, Niu G, Yao L, Fu Y, Gao L, Dong Q, et al. 2018. Efficient and stable emission of warm-white light from lead-free halide double perovskites. Nature. 563(7732):541-545. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0691-0
24.
Hao F, Stoumpos CC, Cao DH, Chang RPH, Kanatzidis MG. 2014. Lead-free solid-state organic–inorganic halide perovskite solar cells. Nature Photon. 8(6):489-494. https://doi.org/10.1038/nphoton.2014.82
25.
Noel NK, Stranks SD, Abate A, Wehrenfennig C, Guarnera S, Haghighirad A, Sadhanala A, Eperon GE, Pathak SK, Johnston MB, et al. Lead-free organic–inorganic tin halide perovskites for photovoltaic applications. Energy Environ. Sci.. 7(9):3061-3068. https://doi.org/10.1039/c4ee01076k
26.
Steele JA, Pan W, Martin C, Keshavarz M, Debroye E, Yuan H, Banerjee S, Fron E, Jonckheere D, Kim CW, et al. 2018. Photophysical Pathways in Highly Sensitive Cs2AgBiBr6 Double‐Perovskite Single‐Crystal X‐Ray Detectors. Advanced Materials. 30(46): https://doi.org/10.1002/adma.201804450
27.
Hou S, Gangishetty MK, Quan Q, Congreve DN. 2018. Efficient Blue and White Perovskite Light-Emitting Diodes via Manganese Doping. Joule. 2(11):2421-2433. https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.08.005
28.
Locardi F, Cirignano M, Baranov D, Dang Z, Prato M, Drago F, Ferretti M, Pinchetti V, Fanciulli M, Brovelli S, et al. 2018. Colloidal Synthesis of Double Perovskite Cs2AgInCl6 and Mn-Doped Cs2AgInCl6 Nanocrystals. J. Am. Chem. Soc.. 140(40):12989-12995. https://doi.org/10.1021/jacs.8b07983
29.
Chen M, Ju M, Garces HF, Carl AD, Ono LK, Hawash Z, Zhang Y, Shen T, Qi Y, Grimm RL, et al. Highly stable and efficient all-inorganic lead-free perovskite solar cells with native-oxide passivation. Nat Commun. 10(1): https://doi.org/10.1038/s41467-018-07951-y
30.
Liu T, Zhao X, Li J, Liu Z, Liscio F, Milita S, Schroeder BC, Fenwick O. Enhanced control of self-doping in halide perovskites for improved thermoelectric performance. Nat Commun. 10(1): https://doi.org/10.1038/s41467-019-13773-3
31.
Jun T, Sim K, Iimura S, Sasase M, Kamioka H, Kim J, Hosono H. 2018. Lead‐Free Highly Efficient Blue‐Emitting Cs3Cu2I5 with 0D Electronic Structure. Advanced Materials. 30(43): https://doi.org/10.1002/adma.201804547
32.
Park Y, Kim SH, Lee D, Lee J. Designing zero-dimensional dimer-type all-inorganic perovskites for ultra-fast switching memory. Nat Commun. 12(1): https://doi.org/10.1038/s41467-021-23871-w
33.
Li N. et al., Cation and anion immobilization through chemical bonding enhancement with fluorides for stable halide perovskite solar cells. Available from: https://www.nature.com/articles/s41560-019-0382-6
34.
Wang R. et al., Constructive molecular configurations for surface-defect passivation of perovskite photovoltaics. Available from: https://science.sciencemag.org/content/366/6472/1509
35.
Burschka J, Pellet N, Moon S, Humphry-Baker R, Gao P, Nazeeruddin MK, Grätzel M. 2013. Sequential deposition as a route to high-performance perovskite-sensitized solar cells. Nature. 499(7458):316-319. https://doi.org/10.1038/nature12340
36.
Xue R, Zhang M, Xu G, Zhang J, Chen W, Chen H, Yang M, Cui C, Li Y, Li Y. Molecular design with silicon core: toward commercially available hole transport materials for high-performance planar p–i–n perovskite solar cells. J. Mater. Chem. A. 6(2):404-413. https://doi.org/10.1039/c7ta09716f
37.
Xu W, Gao Y, Ming W, He F, Li J, Zhu X, Kang F, Li J, Wei G. 2020. Suppressing Defects‐Induced Nonradiative Recombination for Efficient Perovskite Solar Cells through Green Antisolvent Engineering. Advanced Materials. 32(38): https://doi.org/10.1002/adma.202003965
38.
Hou J, Chen P, Shukla A, Krajnc A, Wang T, Li X, Doasa R, Tizei LHG, Chan B, Johnstone DN, et al. 2021. Liquid-phase sintering of lead halide perovskites and metal-organic framework glasses. Science. 374(6567):621-625. https://doi.org/10.1126/science.abf4460
ログインして続行
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?