ホーム有機エレクトロニクス用ZnOナノインク
有機エレクトロニクス用ZnOナノインク
Christoph Brabec 教授(ドイツ、Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg)から、有機エレクトロニクス用電子輸送または電子注入材料として、イソプロパノール分散ZnOナノ粒子(Avantama N-10、793361)の製品化をご提案いただきました。
N-10は、100℃未満の極めて低いアニール温度で優れた印刷およびコーティングが可能です。得られる膜は均一で、非常に高い電子性能、および長寿命性を示します。また、N-10は優れた濡れ性と再溶解に対する耐性を有するため、ロール to ロール印刷への応用にも大きな可能性を秘めています。下記の図は、有機太陽電池におけるN-10 層(銀ナノワイヤーと光活性ポリマー層に挟まれた金色の層)を示しています。
References
- Li, N.; Stubhan, T.; Krantz, J.; Machui, F.; Turbiez, M.; Ameri T.; Brabec, C.J. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 14896–14902.
- Spyropoulos, G.D.; Kubis, P.; Li, N.; Baran, D.; Lucera, L.; Salvador, M.; Ameri, A.T.; Voigt, M.M.; Krebs, F.C.; Brabec, C.J. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 3284–3290.
- Min, J.; Luponosov Y.N.; Zhang, Z.; Ponomarenko, S.A; Ameri, T.; Li, Y.; Brabec, C.J. Adv. Energy Mater. 2014, 1400816.
Avantama製プリンタブル無機ナノ粒子インク |