使用 Amicon® 超離心過濾器快速濃縮抗體
引言
免疫球蛋白的純化方案通常包括與蛋白A或G層析介質親和、洗淨未結合的蛋白質,並使用低pH值緩衝液洗脫。純化後的抗體通常太稀釋,不適合下游研究或長期儲存。通常需要透析來濃縮抗體和/或將緩衝液換成能保持蛋白質活性的緩衝液。超滤可以更快地达到同样的效果,免疫球蛋白回收率高达 99%,并且可以一步去除盐分(请参阅浓缩、脱盐和缓冲液交换协议)。
方法和結果
使用 Prosep® A 和 Prosep® G 純化和濃縮兔 IgG Montage® Antibody Purification Kits 和 Amicon® Ultra-15 mL 離心過濾器。
A.使用 Montage® Kits 純化 IgG
- 將 Prosep® A 或 Prosep® G 純化。sup>® G 樹脂,然後在 500 xg 下旋轉 5 分鐘
- 預先澄清血清樣本,通過 0.22 µm Steriflip® GP 過濾器。
- 用結合緩衝液 A 以 1:1 稀釋樣品,然後以 100-150 x g 離心 20 分鐘。
- 用 20 mL 結合緩衝液 A 清洗旋轉柱,以 500 x g 離心 5 分鐘,去除未結合的雜質。
- 將 10 mL 洗脱緩衝液 B2 加入新的離心管中,以 1.3 mL 中和緩衝液。
- 使用適當的濃縮方法(如 280 nm 的紫外吸光度)測量樣品的總蛋白濃度。
B.使用Amicon® Ultra-15 30kDa MWCO裝置濃縮IgG
- 加入中和後的洗脱液。
- 將中和洗脫部分加入Amicon® Ultra 15 mL 30 kDa MWCO 裝置。
- 在擺動桶轉子中以 4000 x g 離心 10 至 20 分鐘,或在固定角度轉子中以 5000 x g 離心 10 至 20 分鐘,直到樣品達到所需濃度。
圖 1.使用 Amicon Ultra-15 儀器濃縮兔 IgG。使用 Montage PRSEP-A pr PROSEP-G Antibody Purification Kits 純化的 IgG。折線顯示 IgG 體積減少,而橫條則顯示離心時間 20 分鐘後 IgG 濃度成比例增加。
圖 2.使用 Amicon Ultra-15 裝置濃縮前後的純化兔 IgG SD-PAGE 凝膠。