使用超濾進行蛋白質富集的簡單策略
人體血漿蛋白質體是發現和研究生物標誌物的龐大資源。傳統上,凝膠過濾層析法用於根據大小1,2分離蛋白質溶液。然而,凝膠過濾非常費力,受樣品大小的限制,而且耗時。它還會顯著稀釋樣品。超濾可以克服這些限制,超濾已被報導3-5 為製備低分子量(<10 kDa)馏分用於生物標記分析的樣品製備方法。
方法
在本實驗中,使用超濾設備從血清中富集低分子量(LMW)和高分子量(HMW)餾分。使用序列過濾方法(圖 1),在 Amicon® Ultra 4 mL 裝置 從 100 kDA 到 10 kDa MWCO 的範圍內,蛋白質通過遞減的分子量截止(MWCO)被分離。
結果
與使用較低截留分子量設備的直接過濾相比,這種序列富集策略實現了蛋白質區分和提高了通量(圖 2,上圖)。與傳統的直接過濾相比,使用富集策略製備的樣本也顯示出更高的純度(圖 3,上圖)。這些數據表明,串聯超濾是一種可行的基於尺寸的蛋白質富集方法。
材料
Loading
參考資料
1.
Werner M. 1966. Fractionation of lipoproteins from blood by gel filtration. Journal of Chromatography A. 2563-70. https://doi.org/10.1016/s0021-9673(01)98217-2
2.
Kent U. 1999. Purification of Antibodies Using Ammonium Sulfate Fractionation or Gel Filtration. Javois L.C. Immunocytochemical Methods and Protocols. Methods in Molecular Biology. 115(1):11-18.
3.
Schulz-Knappe P, Schrader M, Ständker L, Richter R, Hess R, Jürgens M, Forssmann W. 1997. Peptide bank generated by large-scale preparation of circulating human peptides. Journal of Chromatography A. 776(1):125-132. https://doi.org/10.1016/s0021-9673(97)00152-0
4.
Basso D, Valerio A, Seraglia R, Mazza S, Piva MG, Greco E, Fogar P, Gallo N, Pedrazzoli S, Tiengo A, et al. 2002. Putative Pancreatic Cancer-Associated Diabetogenic Factor: 2030 MW Peptide. Pancreas. 24(1):8-14. https://doi.org/10.1097/00006676-200201000-00002
5.
Prazeres S, Santos MA, Ferreira HG, Sobrinho LG. 2003. A practical method for the detection of macroprolactinaemia using ultrafiltration. 58(6):686-690. https://doi.org/10.1046/j.1365-2265.2003.01721.x