Merck
全部照片(3)
文件
UFC9030
Millipore
Amicon® Ultra离心超滤管,30 kDa MWCO
sample volume 15 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
同義詞:
15 mL样品体积, 30 kDa MWCO, 离心浓缩器
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
材料
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Amicon®
製造商/商標名
Amicon® Ultra
參數
15 mL sample volume
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
12.1 cm (4.807 in.)
直徑
2.97 cm
過濾面積
7.6 cm2
容積
15 mL
孔徑
30 kDa MWCO
運輸包裝
ambient
一般說明
Amicon® Ultra 15 mL离心装置与Ultracel® 30000 Dalton分子量截止滤波器提供快速超滤,以及可靠的大分子保留。例如,1 mg/ml初始浓度下的卵白蛋白(45 kDa)保留率为>95%。
垂直设计和有效的膜表面积提供了快速的样品处理,高样品回收率(通常大于90%的稀起始溶液),以及80倍浓度的处理能力。垂直设计最大限度地减少了溶质极化和随后的膜污染,过滤装置中的物理永停点可防止纺丝干燥和潜在的样品损失。
使用移液器从过滤装置的样品库中收集浓缩液,同时将超滤液收集在所提供的离心管中。该装置可在摆动斗中旋转,也可在定角转子中旋转。Amicon® Ultra 15 mL过滤器采用垂直膜设计和永停点,可在短旋转时间内提供最高回收率。
應用
  • 采用30,000 Dalton分子量截止超滤®膜进行超滤。
  • 含抗原、抗体、酶、核酸或微生物的生物样品的浓度。
  • 纯化在组织培养提取物或细胞裂解液中发现的大分子成分,并在高效液相色谱法之前去除蛋白质。
  • 从柱洗脱液稀释或预先纯化的蛋白质的浓度。
  • 脱盐,缓冲液更换和蛋白质透析。
特點和優勢
  • 使用30 kda NMWCO的Ultracel®再生纤维素膜提供大于90%的保留回收率。
  • 垂直膜减少了超快旋转时间(快至10 - 15分钟)的浓度极化。
  • 热封膜减少了下游的可提取物。
  • 100%完整性测试,确保可靠性能。
  • 半透明外壳和体积刻度便于样品监测。
  • 直接移液器进样,省去了回收浓缩液的处理步骤。
  • 80–100X高浓缩系数。
外觀
色码:透明,带有粉色盖
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
奈米粒子純化與生產中的過濾方法與膜過濾器選擇。
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
探索超濾膜在蛋白質樣品製備方面的原理和優點,包括溶劑交換和樣品濃縮。
條款
免疫球蛋白的純化程序一般包括與蛋白質 A 或 G 色層析媒介親和、洗淨未結合的蛋白質,並使用低 pH 值緩衝液洗脫。
Purification protocols for immunoglobulins generally include affinity binding to Protein A or G chromatography media, washing unbound proteins, and eluting with a low pH buffer.
相關內容
用於下游分析的純化方法可降低樣品的複雜性、去除干擾、濃縮分析物質,以獲得更精確的結果。
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.
濃縮蛋白質,避免流失。使用 Amicon® Ultra 過濾器進行濃縮時,能可靠地回收蛋白質。