Merck
客製化 DNA 寡組與 qPCR 探針
觀看了解如何線上訂購 Oligo 產品。
寡核苷酸構成了現代生命科學研究的基礎,從基礎基因組研究到疾病診斷和治療。除了在 PCR 中用作標準或高通量引物外,寡核苷酸還被用作探針、微陣列、結合、免疫刺激測試、Sanger Sequencing & NGS(非適配器)、反義分析和 X 射線晶體結構測定。
身為全球生命科學產業的客製化和預先設計 DNA oligo 產品供應商,我們擁有超過 35 年的經驗,我們擁有最先進的技術、具競爭力的價格,並持續投資於全球營運。由於我們對生物資訊學、各種合成化學以及專有的內部工程平台有全面的瞭解,因此我們在高難度的建構方面表現優異,並能保證品質與效能。我們使用 MALDI-TOF 和 Electrospray Ionization (ESI) Mass Spec 和 OD by UV spectroscopy 進行定期品質檢查,並維持健全的品質管理系統 (QMS)。
播放影片,瞭解如何線上訂購 Oligo 產品。
Product產品說明 
DNA Oligos in Tubes<訂購
DNA Oligos in Plates訂購
GMP Oligos客製化cGMP寡聚體,提供客製化規格,是用於MDx和LDT的商業寡聚體(原料)索取報價
Next-Gen Sequencing Oligos適用於主要測序平台的客製通用和索引(條碼)適配器寡聚體訂購
iScale Oligos™ (mg & g 數量)適用於體內、高通量和商業專案的更大數量訂購
長寡聚體DNA寡聚體長度從121到180個基本位元,用於基因建構、微陣列開發和CRISPR基因編輯訂購
Easy™ Oligos以固定價格標準化至 100 µM訂購
Pure & Simple Primers以固定價格提供盒式純化引物訂購
WellRED Oligos適用於 Beckman Coulter 的 CEQ/GeXP 基因分析系統訂購
KiCqStart® 引物SYBR® Green I RT-qPCR 定量基因表達的預先設計引物對訂購
KiCqStart®探針分析用於RT-qPCR量化基因表達的預先設計探針分析訂購
KiCqStart® 引物基因陣列預先設計的引物對,組織成共同基因家族的基因群訂購
線性水解探針用於 5'核酸酶分析中使用的線性水解探針,在3"端、內部位置(位於碱基9和10之間)、內部位置(位於碱基9和10之間)和3"端,或3"端與EDQ連接的MGB上分別具有5"報告染料和淬滅劑訂購
Molecular Beacons在擴增反應中不會降解的結構化雜交探針訂購
LightCycler® 探針設計用於 Roche™ LightCycler 儀器的雙重雜交探針訂購
標準客製化及特製 DNA OLIGOS 及 QPCR 試劑規格
規格
刻度0.025, 0.05, 0.2, 1.0、10 和 15 μmole
純化脫鹽、卡匣、HPLC、PAGE<<
長度10-120個基地,長oligo合成高達180個基地
Backbone磷酸二酯/硫代磷酸酯
常見修飾氨、硫醇、磷酸化、PEG 墊片、2'-OMe-RNA、生物素等。
熒光染料6-FAM™、TAMRA™、JOE™, TxRd (Sulforhodamine 101-X), WellRED (D2, D3 & D4), HEX™, TET™, 藍染料
非螢光染料BHQ1™、BHQ2™、Dabcyl
品質控制每種寡聚物均使用質譜法進行驗證,OD 使用紫外光譜法進行驗證
文件記錄分析證書,包括產量、Tm (熔解溫度)、MW 及 μg/OD
乾燥或溶液(標準化)
2-50毫升試管、微量滴定板
適用於高通量 (HTP) 應用的平板寡核苷酸
無論您的應用需要幾個或超過 100,000 個寡核苷酸,我們都能提供最適合您的應用、自動化和 LIMS 系統的格式。我們的寡核苷酸專家可以為您的系統推薦合適的平板。
我們專精於液體處理系統,可將寡核苷酸濃度規範在狹窄的範圍內。
我們專精於液體處理系統,可將寡核苷酸濃度規範在狹窄的範圍內。我們在自動化方面的投資可快速交付客戶指定的產品,無論產品有多複雜。
iScale Oligos™ DNA
iScale Oligos 非常適合需要毫克或克數量客製化 DNA 寡組的活體、高通量和診斷專案。
客製化下一代測序寡聚體 (NGSO)
主要的測序平台都需要客製化通用和索引適配器序列。我們的客製化下一代測序寡組 (NGSO) 在嚴格的條件下製造,以確保適當的純度和低交叉污染,滿足研究、商業和分子診斷的需求。
預設引物及探針qPCR 探針
KiCqStart 引物、基因陣列和探針分析
我們提供一系列預先設計的引物和探針分析,用於基因表達分析。KiCqStart® 引物是預先設計的 SYBR® Green I 引物,適用於兩步式和一步式 RT-qPCR。為符合MIQE,它們是使用精密的生物資訊學工具開發,並經過in silico驗證,以避免脫靶擴增。
即時 qPCR 探針
我們提供大量探針化學選擇,滿足您的 RT-qPCR 需求。我們全面的探針組合包括雙標記探針、分子信標、LightCycler® 探針、Scorpions® 探針,以及含鎖定核酸® (LNA®)的探針。我們提供的探針格式可簡化您的實驗規劃。
即時 PCR 分析設計
OligoArchitect™ 引物和探針設計服務
我們很高興為您提供 OligoArchitect™ 服務,滿足您所有的引物和探針設計需求。OligoArchitect™ 包括我們免費的線上設計工具和獨特的諮詢服務。
探索我們的 Custom Oligos & qPCR Probes Online Tools.
.
相關資源
  • Brochure: Streamline Your Molecular Biology Workflow
    Get your groove on with our comprehensive range of products to support you through every step of the genomics workflow.
  • 自訂寡聚體與 qPCR 探針 線上工具
    進一步瞭解我們提供的寡核苷酸和 qpcr 探針設計工具,包括 OligoArchitect™ 引物和探針設計解決方案以及 OligoEvaluator™:寡核苷酸序列計算機。
  • 定制 DNA 和 RNA 寡核苷酸及 qPCR 探针产品资源
    查看我们的定制预设计 DNA 寡核苷酸、RNA 寡核苷酸和 qPCR 探针产品和技术资源,包括在线工具、案例研究以及寡核苷酸标签许可证和常见问题解答,例如寡核苷酸合成、长度、修饰等。
  • Custom Oligo Blanket Purchase Orders
    We are pleased to offer a tracking system for your custom oligo Blanket Purchase Orders. Our tracking system provides easy management of expenditures against your Blanket Purchase Order (P.O.). Simply register your Blanket P.O. to take advantage of the FREE tracking.
  • RapidRED™ Payment Program
    The payment program enables you to minimize paperwork and streamline your online ordering process with only one purchase transaction for setting up and depositing funds into your payment account.
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。