Merck
首頁qPCRMIQE:Real-Time PCR 實驗標準
MIQE:Real-Time PCR 實驗標準
定量即時 PCR (qPCR) 的潛在應用自首次描述(Higuchi,1993 年)以來已經成倍增加。然而,研究人員一直因污染、擴大不足、靈敏度低以及不確定何謂合適的統計分析等複雜問題而感到沮喪。
包括我們應用與技術支援全球經理 Tania Nolan 博士在內的一個國際研究團隊於 2009 年出版了《MIQE (發音為 Mykee)指南》,以解決執行可靠的 qPCR 測量所面臨的挑戰。遵循 MIQE,您一定可以產生更可靠的數據,並將:
  • 提升實驗透明度
  • 確保實驗室之間的一致性
  • 維護科學文獻的完整性
MIQE 檢查清單快速參考指南
1Clinical chemistry Copyright 2009 by AMERICAN ASSOCIATION FOR CLINICAL CHEMISTRY, INC.
1臨床化學 Copyright 2009 by AMERICAN ASSOCIATION FOR CLINICAL CHEMISTRY, INC.如果有可取的資訊,也應一併提交。
3在第一次提取 RNA 時,使用無反轉錄檢測評估 DNA 的缺失是必要的。
3在第一次萃取 RNA 時,使用不含 DNA 的檢測是必要的。一旦樣本已驗證不含 DNA,加入不含逆轉錄的控制是可取的,但不再是必要的。
4公開探針序列是非常可取的,並受到強烈鼓勵。然而,由於並非所有預先設計的商業檢測供應商都會提供此資訊,因此這並非基本要求。不鼓勵使用此類檢測。