Merck
首頁iScale Oligos™定制寡核苷酸
iScale Oligos™定制寡核苷酸
iScale Oligos DNA和siRNA是专用于特殊需求的毫克到克级定制寡核苷酸。
DNA
毫克到克级定制DNA寡核苷酸主要用于体内、高通量和商业化项目(生命科学研究工具、分子诊断和实验室开发检测)。如需iScale级别的NGS接头,请浏览我们的新一代测序寡核苷酸产品。
产品优势
  • 合成量可满足实验及商业化需求
  • 欢迎咨询我们的科研团队,为您的应用量身定制规格
  • 一流的分析实验室确保高品质的产品
产品特性
如果下表中注明“咨询”或者所列标准规格无法满足您的要求,请发送邮件至[email protected]咨询。
iScale Oligos DNA 规格
合成量
  • 10、25、50、100、250和500 mg 
  • 1、2、5、10和15 g(更高规格须咨询确认)
纯化方法
  • 脱盐、RP-HPLC及体内处理
序列长度
  • 10至55 bp(更长序列须咨询确认)
修饰
  • 6-FAM、生物素、磷酸盐、氨基改性剂等 
  • 现可提供锁核酸 
  • 锁核酸及其他修饰是否可行须咨询确认
质量控制
  • 100%质谱分析 
  • 可提供分析HPLC  
  • 可提供分析证书
形式
  • 以管装或板装干粉/溶液形式提供 
  • 可进行混合、等分和归一化(须咨询确认)
服务
  • 盐交换:用生理耐受的钠离子替代合成产物中的有毒铵离子。包括所有纯化类型。   
  • 过滤:最大限度减少细菌、霉菌和其他污染物。包括体内处理纯化型。   
  • 内毒素检测:确保革兰氏阴性 LPS 低于可接受阈值,否则宿主可能死于由免疫级联引发的中毒性休克。可用于体内处理纯化。
应用
  • 反义
  • 结合研究
  • 高通量PCR/qPCR
  • 桑格测序和NGS(无接头)
  • X射线晶体结构测定
  • 免疫刺激实验
  • 微阵列生产
质量保证
我们制造流程秉承一套稳健的质量管理体系(QSM),满足以下认证标准:
  • ISO 9001:2015关于制造研究级寡核苷酸的要求
  • ISO 13485:2016关于制造诊断级寡核苷酸的要求
  • ISO 14001:2015关于有效环境管理的要求
这种质量的文化已深入我们业务的方方面面。我们QMS的要素包括:
  • 分析证书
  • 文件控制
  • 变更提醒
  • 供应商管理
  • 商业协议
  • 纠正和预防措施
每个要素都在推动着质量保障和验证,我们也会定期进行严格的注册服务商、内部和客户审核。
小分子干扰RNA(siRNA)
毫克到克级MISSION体内级siRNA非常适合动物RNAi研究。此外,我们还生产其他类型的RNA,包括miRNA和单链RNA。
产品优势
  • 适合体内应用,包括靶点验证和临床前测试。
  • MISSION预设计siRNA或定制siRNA序列。
  • 适合直接递送,也可作为制剂的基础成分。
产品特性
如果下表中注明“咨询”,或者所列标准规格无法满足您的要求,请发送邮件至[email protected]进行咨询。
iScale Oligos siRNA 规格
合成量• 3, 50 & 100 mg
•  更高规格须咨询确认
纯化• 脱盐、RP-HPLC及体内应用纯化
序列形式• 19至50mer的单链或双链
修饰• 生物素、磷酸、氨基修饰(C3, C6, C6 dT, C7, C12)、6-FAM™、花菁类Cyanine 3、
Cyanine 5、Cyanine 5.5、2'-OMe & 硫代(phosphorothioate)
•  锁核酸,除美国外其他国家有售
• 锁核酸以及其他修饰须咨询确认
质量控制• 100%质谱分析*
• 可提供分析级HPLC
• 可提供分析证书(COA)
包装形式• 管装或板装干粉
• 可提供混合、分装和归一化(normalization)服务(请咨询)
服务• 如果寡核苷酸用于体内,推荐体内级纯化及
下列服务:
  - 盐置换(将合成中产生的毒性氨离子
    置换为生理耐受型钠离子)
    - 过滤(最大限度减少细菌、霉菌和其他污染物)
    - 内毒素检测(保证革兰氏阴性菌脂多糖低于标准,
    否则宿主可能会死于免疫反应引发的
    中毒性休克
*部分生产基地可能采用PAGE方法评估siRNA双链体。
体内应用验证
我们与Bioo Scientific公司(现名PerkinElmer)合作验证了我们的MISSION体内级siRNA的体内应用(参见Drug Discovery & Development—Aug 1, 2008中的文章)。
实验中,将H1155luc细胞注射到NOD/SCID小鼠中。形成肿瘤后,在其中注射MaxSuppressor™ In Vivo RNA-LANCEr II试剂递送的荧光素酶特异性siRNA或无靶标体内级siRNA。24小时后,注入D-荧光素溶液,采用NightOWL II LB 983仪器对小鼠成像。荧光素酶特异性siRNA注射小鼠的荧光素酶活性明显降低,而无靶标siRNA注射小鼠的发光较强(图1)。这些数据证实了体内级siRNA(MaxSuppressor™ In Vivo RNA-LANCEr II试剂体内递送)的有效性。
左为荧光素酶特异性siRNA注射小鼠;右为无靶标siRNA注射小鼠
图 1.左为荧光素酶特异性siRNA注射小鼠;右为无靶标siRNA注射小鼠
注射后72小时,取出肿瘤,提取蛋白,并采用Bradford检测法归一化。通过荧光素酶ELISA法检测荧光素酶浓度。以占无靶标RNAi试剂注射小鼠蛋白的百分比表示蛋白减少量。肿瘤中的荧光素酶活性降低1倍(图2)。
每次重复使用不同的小鼠
图 2.每次重复使用不同的小鼠
如需其他帮助,请通过[email protected]咨询我们的技术服务团队。
MISSION是德国默克(Merck KGaA, Darmstadt, Germany)及/或其附属公司的商标。标签许可证
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
参考文献
1.
Stany MP, Vathipadiekal V, Ozbun L, Stone RL, Mok SC, Xue H, Kagami T, Wang Y, McAlpine JN, Bowtell D, et al. Identification of Novel Therapeutic Targets in Microdissected Clear Cell Ovarian Cancers. PLoS ONE. 6(7):e21121. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021121
2.
Beghin A, Belin S, Hage-Sleiman R, Brunet Manquat S, Goddard S, Tabone E, Jordheim LP, Treilleux I, Poupon M, Diaz J, et al. Correction: ADP Ribosylation Factor Like 2 (Arl2) Regulates Breast Tumor Aggressivity in Immunodeficient Mice. PLoS ONE. 4(11): https://doi.org/10.1371/annotation/b0d43779-c9aa-44fe-a46d-71d7d2bc4a6a
3.
Ramachandran V, Arumugam T, Langley R, Hwang RF, Vivas-Mejia P, Sood AK, Lopez-Berestein G, Logsdon CD. The ADMR Receptor Mediates the Effects of Adrenomedullin on Pancreatic Cancer Cells and on Cells of the Tumor Microenvironment. PLoS ONE. 4(10):e7502. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0007502
4.
Brahmamdam P, Watanabe E, Unsinger J, Chang KC, Schierding W, Hoekzema AS, Zhou TT, McDonough JS, Holemon H, Heidel JD, et al. 2009. TARGETED DELIVERY OF siRNA TO CELL DEATH PROTEINS IN SEPSIS. 32(2):131-139. https://doi.org/10.1097/shk.0b013e318194bcee
5.
Fitamant J, Guenebeaud C, Coissieux M, Guix C, Treilleux I, Scoazec J, Bachelot T, Bernet A, Mehlen P. 2008. Netrin-1 expression confers a selective advantage for tumor cell survival in metastatic breast cancer. Proceedings of the National Academy of Sciences. 105(12):4850-4855. https://doi.org/10.1073/pnas.0709810105
6.
Watabe M, Aoyama K, Nakaki T. 2008. A Dominant Role of GTRAP3-18 in Neuronal Glutathione Synthesis. Journal of Neuroscience. 28(38):9404-9413. https://doi.org/10.1523/jneurosci.3351-08.2008