Merck
客製 cGMP 寡核苷酸
如果您將分子診斷 (MDx) 商業化、開發實驗室開發的測試 (LDT) 或進行治療學的​​臨床前研究,那麼您的最終試劑盒、檢測或模式必須具有非凡的品質水準,以符合嚴格的監管或研究標準。如果具有客製規格的寡核苷酸原料,您應考慮的唯一選擇是客製化 cGMP 寡核苷酸。
您可在此了解我們的 cGMP 寡核苷酸製造能力,並諮詢以確定哪一款產品最符合您的需求。
套件
客製化 cGMP 寡核苷酸的基礎是我們的套件,包括三個實驗室:合成、純化和品管。以下適用:
  • 按照美國 GMP (21 CFR 820) 製造
  • 在ISO 14644-1:2015 Class 8 的分級無塵室進行填充
  • 具 ISO 13485 品管系統證書的工廠
在這些品質和製造系統下生產的寡核苷酸優點包括:
  • 受控和經驗證的流程
  • 廣泛的材料可追溯性
  • 批次一致性
  • 可重覆的結果
  • 大宗數量
按照 cGMP 生產寡核苷酸,藉由大幅降低污染、混淆、偏差、故障和其他錯誤的可能,達成大幅緩解風險,進而確保寡核苷酸產品滿足MDx、LDT 和臨床前研究的嚴格要求。
重要考量因素
選擇供應商時,至少要確保 cGMP 運作提供至少以下功能:
  • 品質– 寡核苷酸的性能表現是您的試劑盒、檢測或臨床前研究的基礎。使用優質原料有助確保不會產生業務損失或無用的研究資料。
  • 建檔– 您需要必要的品質檢查證明。分析證書 (CoA) 是重要的證明。批次記錄也很重要,因為它提供審計可追溯性及合規證明。
  • 週轉時間– 盡快收到您的訂單是確保您的運作按計劃進行的必要條件。我們精簡的操作流程確保您的寡核苷酸能夠盡快生產並交付。
  • 產能– 如果無法快速開始生產訂單,就不可能確保快速交付寡核苷酸。作為新的 cGMP 供應商,我們有能力應對目前具有挑戰性的專案。
  • 擴大規模的能力– 您的試劑盒或檢測已經或即將成功,或者您需要更多原料進行臨床前研究。我們具備與您共同成長的能力,無論是從研發到商業化以後的擴展,還是進行更大規模的研究需求。
  • 供應鏈支援– 您將需要更新或可能面臨挑戰。我們擁有可以幫助您的客戶和技術服務團隊。如果您的企業規模較小,您可能需要法遵支援。我們的全球團隊能夠提供協助。即使您目前的供應商能夠滿足這些要求,也請考慮對二級供應商進行資格認證。疫情顯示在緊急情況下,常規業務可能會受到擱置。
建立合作夥伴關係
作為我們商業寡核苷酸產品的一部分,我們相信與客戶建立合作夥伴關係對於促進成功的客製化 cGMP 寡核苷酸生產活動非常重要。
此過程係建議指南,而非要求。例如,雖然大多數客戶要求簽訂保密協議並進行現場審核,但如果您不需要,我們將略過這些步驟並加快流程。
簽訂保密協議:確保專案相關的敏感資訊之機密性。
簽訂保密協議
確保專案相關的敏感資訊之機密性。
    指派專案經理:此人是主要聯絡人,負責協調團隊的活動、管理時間表並確保專案成功執行。
    此人是主要聯絡人,負責協調團隊的活動、管理時間表並確保專案成功執行。
      評估您的規格:專案團隊會仔細評估您的需求。他們分析技術和實踐面向,以確保徹底了解您的需求。
      專案團隊會仔細評估您的需求。他們分析技術和實踐面向,以確保徹底了解您的需求。
        造訪現場、與團隊見面、進行審核:參觀我們的生產工廠,收集現場資訊並與相關人員見面。此外,如有需求,可進行審核以確保滿足所需的品質保證標準
        參觀我們的生產工廠,收集現場資訊並與相關人員見面。此外,如果您要求,可進行審核以確保滿足所需的品質保證標準。
          開始進行開發和生產:此階段涉及根據約定的規格進行所有必要的工作,以製造完成的寡核苷酸。
          此階段涉及根據約定的規格進行所有必要的工作,以製造完成的寡核苷酸。
            盡快交付:及時交付寡核苷酸,以幫助您達成業務目標。
            及時交付寡核苷酸,以幫助您達成業務目標。
              如需更深入地了解此流程,請參閱我們商業寡核苷酸產品專案專業知識部分。無論您從事研發、製程開發、製造或採購工作,我們的靈活性都將滿足您特定角色的要求。
              我們的能力
              作為我們商業寡核苷酸產品的一部分,我們客製化的 cGMP 寡核苷酸保有一致性和最高品質。無論您想商業化、開發 qPCR、等溫擴增、NGS 或其他技術的檢測方法,我們的產品都能在廣度和深度間取得適當的平衡。
              DNA寡核苷酸
              基本 PCR 引子、SYBR® Green 引子、等溫擴增引子、定序引子等。
              PCR探針
              雙標記探針、分子信標和 LightCycler® 探針。
              下一寡核苷酸
              客製化下一代定序適配器。
              品質管理
              大量的品質檢查內嵌了製造過程。在此指的是最終產品。
              標準的品質管理:
              • 透過質譜法驗證序列同一性
              • 紫外光譜定量
              • 透過目視進行外觀檢查
              可選的品質管理:
              • 透過分析型 HPLC 驗證純度
              • DNase/RNase 測量
              • 內毒素測試
              根據技術的不同,也可能可以在最終應用中對產品進行功能測試。
              相關產品