Applications of Dual-Labeled Probes
- 微阵列驗證
- 多重目標基因/少數樣本
- 病原偵測多重複合
- 病毒載量定量
- 基因表達分析
- 基因拷貝測定
使用雙標籤探針的好處
- 序列特異性的設計簡易
- 提供廣泛的報告器/誘導劑組合
- 增加靈敏度
將鎖定核酸或MGB:EDQ 至您的探針
使用 BHQ™ 鎖定核酸的好處
- 增加熱穩定性和雜交特異性
- 在 SNP 檢測、等位基因分辨和 體外 定量或檢測中具有更高的準確性
MGB的優點:EDQ
- 提高了探針與目標雜交的特異性,降低了非特異結合的可能性
- 更高的靈敏度使得可以使用更短的探針,從而提高了 qPCR 分析的靈敏度 熔解溫度調整允許探針的 Tm 調整,有助於設計具有最佳 Tm 值的 qPCR 探針
- 降低背景信號有助於減少背景螢光,從而改善 S:N 或信噪比
- 增強的穩定性可提高探針與目標雜交的穩定性,降低探針降解的可能性
- 設計靈活性擴大了探針設計的選擇範圍,有助於創建高效的 qPCR 分析
- 透過錯配判別加強 SNP 檢測
雙標籤探針的工作原理
雙標示探針是用兩種不同染料標記的單鏈寡核苷酸。報告染料位於 5「 端,淬滅分子位於 3」 端。淬滅劑分子透過螢光共振能量轉移 (FRET) 抑制報告染料的自然螢光發射。下圖描述了該機制。
保證收益率 |
---|
光譜特性表 |
---|
1JOE/TET 替代品
2VIC® alternative
3Cyanine 3 的替代品
4TAMRA™ 的替代品
5Cyanine 5 的替代品
出貨時間表 |