如何減少 RNA 免疫沉淀實驗中的非特異性結合?
如果珠子沒有預先用 BSA 阻斷,您可以嘗試用酵母 RNA 或阻斷液中的 1% BSA 阻斷珠子。此外,Magna Nuclear RIP™ (Native) RIP kit (Cat. #: 17-10522) 或 Magna Nuclear RIP™ (Cross-Linked) (Cat. #: 17-10520) 有助於大大降低非特異結合,提高信噪比。
對於 RNA 免疫沉澱,我應該在何時進行交聯或不進行交聯?
如果您不知道蛋白-RNA 是否直接互作,建議進行交聯。這也取決於您是否能偵測到任何蛋白質結合的實驗條件,建議進行交聯以確保在您的 IP 條件下維持蛋白質與 RNA 的互作。在您的 IP 條件下,蛋白質與 RNA 的互作被證實之後,就可以測試原生 IP 條件了。
在 RIP 中,我是否應該擔心從陰性對照中獲得的總 RNA 多於我的樣品?
這可能是一個很好的指標,說明您的 RIP 是特異性的。陰性對照的 RNA 回收率比樣本高(5-10 倍)的情況並不少見。重要的是該總 RNA 池中有多大比例與您相關。換句話說,您的陰性對照中可能有更多不同且不相干的 RNA,而您的 IP 中有少數 RNA 是特異且相關的,而且數量更多。
使用 RIP RNA 進行 qPCR 分析時,如何製作 RIP/Input 的比率?我應該使用 Ct 值還是必須校準某些基因?
首先,您可以利用模板 DNA(或 cDNA)的序列稀釋液建立標準曲線。然後,利用您剛建立的標準曲線,您可以計算出輸入樣本和 RIP 樣本的相對值,再計算出比值。
有關 RIP 實驗指南、故障排除技巧和補充協議的更多資訊,請查看我們的 RNA Immunoprecipitation (RIP) 頁面。