What is PCR MASTER MIX?
PCR Master Mix 是一種即用型 PCR 試劑混合物。PCR 廣泛用於分子生物學實驗室,以擴增特定的 DNA 片段。我們的 PCR 首頁 提供有用的連結,以獲得更多關於 PCR 基本知識的資訊,包括
PCR 的資源。a href="/TW/zh/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/pcr-master-mix">PCR Master Mix 的資源。
PCR Master Mix 是一種最佳濃度的 PCR 試劑批次混合物,可以一次製備並分別用於多個 PCR 管或 PCR 板,從而免除了 PCR 的猜測工作。
PCR 母液的常見應用包括高通量 PCR 和常規 PCR。這些混合物是理想的選擇,因為它們可以避免試劑完全被遺漏在反應中而造成假陰性結果。
如需更多關於混合物類型及其組成成分的資訊,請造訪我們的PCR Master Mix 頁面。
KOD One™ PCR MASTER MIX
傳統的 PCR 需要花費時間才能完成並獲得結果。不幸的是,時間是寶貴的資源,尤其是當您有許多樣本時。
全新的 KOD One™ PCR Master Mix 提供超快速的高保真 PCR,其延伸率是目前高保真聚合酶中最快的。它使用新型基因改造的熱啟動 KOD 聚合酶 (UKOD),可實現超快 PCR,同時提供最高的特異性、準確性和產量。KOD One™ 聚合酶是由新型 DNA 聚合酶製成,透過同時應用 UKOD 和本產品獨有的延伸增強劑,其延伸時間顯著加快至每 kb 5 秒 (5 sec/kb)。
KOD One™ PCR 主混合物是一種靈活的產品,以方便、即開即用的形式提供,可直接用於血液和小鼠細胞裂解液等粗樣本。除了粗樣本之外,它還可以用於含有尿嘧啶 (dU) 的模板。
熱啟動 KOD 聚合酶是用兩種抗體來防止 5' → 3「 聚合酶活性和 3」→ 5' 外切酶活性的。經熱活化後,酵素的 3'→5' 校對讀取能力會產生鈍端 PCR 產品。特異性酵素活性的熱啟動格式以及比大多數聚合酶更高的保真度等特點,增加了此混合母液在不同應用中使用的靈活性。
動畫:了解 KOD One™ 聚合酶如何在 15 分鐘內完成 PCR
。2. 高保真: KOD One™ 聚合酶的保真度比 Taq DNA 聚合酶高約 80 倍。
3. 高效率: KOD One™ PCR Master Mix 可實現高通量 PCR 和超快速 PCR 循環條件,延伸時間快至 5 秒/kb。
快速 PCR:使用極短循環條件的擴增時間
<1 kb: 1 秒
1-10 kb: 5 秒/kb
>10 kb: 10 秒/kb
4. 粗樣品 PCR: KOD One™ PCR Master Mix 對粗樣品(如生物樣品、食品樣品、土壤提取物等)的直接 PCR 擴增非常有效。
5.高特異性: 使用 KOD One™ PCR Master Mix 克服 RNA(在 cDNA 中)的抑制作用,在高濃度 cDNA 存在的情況下擴增特定目標。
KOD One™ KOD One™- Blue .nbsp; Company A A
公司 B
Company C
6.含 dI 和 dU 的引物: KOD One™ PCR Master Mix 使用含肌苷和尿嘧啶的退化引物擴增片段。
引物序列
Fwd:ATGGTICARATHCCICARAAY
Rev:rtgigcytgrtcccarttytc
相關應用
本產品有多種應用,包括基因組 DNA 擴增1,2、直接 PCR、菌落 PCR、NGS 文庫擴增,以及 PCR 擴增檢測定點突變(突變產生)。
KOD One™ PCR Master Mix 的一個重要應用是腫瘤學研究。在遺傳學和研究基因特異性目標的時代,像熱啟動 KOD 聚合酶這樣的工具對於擴增 cDNA 來分析基因表達是非常必要的。這種超快速的 PCR 產品是理想的選擇,可讓研究人員以更高的產量更有效率地分析基因表達,同時與其他 DNA 聚合酶相比,由於保真度高,錯誤率也很低。